Fortfahren mit
N0411
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced Tetranatriumsalz
vial of 1 mg
Synonym(e):
β-NADPH, 2′-NADPH, Coenzyme II reduced Tetranatriumsalz, Dihydronicotinamide adenine dinucleotide phosphate Tetranatriumsalz, NADPH Na4, TPNH2 Na4, Triphosphopyridine nucleotide reduced Tetranatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
15 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 261,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26N7Na4O17P3
Molekulargewicht:
833.35
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-163-3
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
solid
€ 261,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
packaging
vial of 1 mg
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)N5C=C(CC=C5)C(=O)N)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Biochem/physiol Actions
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate (NADP+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate, reduced (NADPH) comprise a coenzyme redox pair (NADP+:NADPH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. The NADP+/NADPH redox pair facilitates electron transfer in anabolic reactions such as lipid and cholesterol biosynthesis and fatty acyl chain elongation. The NADP+/NADPH redox pair is used in a variety of antioxidation mechanism where it protects agains reactive oxidation species accumulation. NADPH is generated in vivo by the pentose phosphate pathway (PPP).
Electron donor; cofactor for many redox enzymes including nitric oxide synthetase
Preparation Note
Chemically reduced
Other Notes
Packaged based on NADPH content as determined by UV-Vis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N9910N9660N7785
description
vial of 1 mg
description
vial of 0.30-0.36 mg
description
vial of 5 mg
description
vial of 10 mg, ~95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
packaging
vial of 1 mg
packaging
vial of 0.30-0.36 mg
packaging
vial of 5 mg
packaging
vial of 10 mg
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)