Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
15 vials | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 326,00 |
Über diesen Artikel
€ 326,00
form
solid
Quality Segment
packaging
vial of 0.30-0.36 mg
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)N5C=C(CC=C5)C(=O)N)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description vial of 0.30-0.36 mg | description vial of 1 mg | description vial of 5 mg | description vial of 10 mg, ~95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| packaging vial of 0.30-0.36 mg | packaging vial of 1 mg | packaging vial of 5 mg | packaging vial of 10 mg |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate reduced Tetranatriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?