Wichtige Dokumente
11179179001
Roche
Kollagen
from rat tail tendon
Synonym(e):
Kollagen
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat tail
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
Verpackung
pkg of 30 mg
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
rat ... Col1a1(29393)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lyophilisat, für Zellkulturen geeignet, 3 Fläschchen à 10 mg
Spezifikationen
Angaben zur Herstellung
5 μg/cm2 zur Beschichtung von Zellkulturgefäßen; zur Herstellung von Kollagengel wird eine Endkonzentration von 2 bis 3 mg/ml verwendet.
Rekonstituierung
Bei der Herstellung von Kollagengel den Inhalt der Flasche jeweils in 3,3 ml steriler 0,2 % Essigsäure (v/v) auflösen. Das ergibt eine Endkonzentration von 3 mg/ml.
Zur Beschichtung von Kulturschalen sollte die Endkonzentration 1 bis 2 mg/ml betragen.
Hinweis: Beim Auflösen: Nicht rühren; die Essigsäure lediglich auf das Lyophilisat gießen und mehrere Stunden einwirken lassen, bis sich die Substanz aufgelöst hat. Zur vollständigen Auflösung muss das Produkt eventuell bis zu maximal 24 Stunden bei 15 bis 25 °C inkubiert werden.
Das Kollagen sollte bei 15 bis 25 °C rekonstituiert werden. Bei höheren Temperaturen werden die Fasern zerstört, was die nachfolgende Gelbildung des Kollagens verhindern kann.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models