Fortfahren mit
C9791
Bovine Collagen Type I
from bovine skin, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Typ-I-Kollagen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,60
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 240,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 421,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 432,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-697-4
MDL number:
Biological source:
bovine (calf) skin
Form:
solid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
€ 66,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kollagen aus Kalbshaut, Bornstein and Traub Type I, solid, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
bovine (calf) skin
Quality Segment
product line
BioReagent
form
solid
packaging
poly bottle of 10 mg, poly bottle of 100 mg, poly bottle of 250 mg, poly bottle of 50 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
6‑10 μg/cm2
solubility
0.1 M acetic acid: 1 mg/mL (Allow to stir at room temperature 1-3 hours until dissolved.)
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Fibronectin
, Peptide Source: Laminin
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... COL1A1(282187)
General description
Alle Kollagenmoleküle bestehen aus drei Polypeptidketten in einer Dreifachhelix. Die Primärstruktur ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch Wiederholungen von Glycin an jeder dritten Position, wobei häufig Prolin oder 4-Hydroxyprolin dem Glycinrest vorangehen. Kollagen Typ I unterscheidet sich von anderen Kollagenen durch seine geringe Lysin-Hydroxylierung und den geringen Kohlenhydratgehalt. Kollagen Typ I ist ein Bestandteil von Haut, Knochen, Sehnen und anderen faserigen Bindegeweben. Seine Struktur ist eine linksdrehende Helix aus drei Polypeptid-Ketten mit sich wiederholenden Einheiten der Aminosäuren Glycin, Prolin und Hydroxyprolin. Es ist Bestandteil der extrazellulären Matrix und mit bis zu 28 Typen in Rindern vertreten.
Application
Mit diesem Produkt können dünne Beschichtungen auf Gewebekulturplatten aufgebracht werden, um die Anlagerung verankerungsabhängiger Zellen zu ermöglichten; empfohlen wird eine Menge von 6–10 μg/cm2. Es ist NICHT für die Herstellung von 3-D-Gelen vorgesehen. Kollagen Typ I wird in Zellkulturen häufig als Anlagerungssubstrat für Myoblasten, Spinalganglien, Hepatozyten, embryonalen Lungenzellen, Herzexplantaten, Fibroblasten, Endothelialzellen und Inselzellen verwendet, die alle auf Beschichtungen oder Gelen mit Kollagen Typ I erfolgreich gezüchtet werden. Kollagen Typ I kommt außerdem in der Erforschung der idiopathischen Lungenfibrose (IPF) und dabei in Studien zur Auswirkung von ER-Stress auf die Lungen-Fibroblasten bei IPF zum Einsatz. In sauren Lösungen kann Kollagen dreidimensionale Gerüste ergeben, die im Bioengineering und in Zellkultur-Anwendungen verwendet werden.
Kollagen aus Kalbshaut hat folgende Anwendungen:
  • Bestandteil der Kollagen-Gelmatrix für die Kultivierung von Prä-Antralfollikeln
  • Bestandteil des Roswell-Park-Memorial-Institute-Mediums zur Kultivierung von Leukozyten aus der Niere von Goldbrassen, von Makrophagen und von acidophilen Granulocyten
  • Beschichtung von Transwell-Einsätzen vor dem Anzüchten von epithelialen Zellkulturen
Biochem/physiol Actions
Mit Kollagen aus Kalbshaut können dünne Beschichtungen auf Gewebekulturplatten aufgebracht werden, um die Anhaftung verankerungsabhängiger Zellen zu ermöglichen; empfohlen wird eine Menge von 6–10 μg/cm2. Es ist NICHT für die Herstellung von 3-D-Gelen vorgesehen. Kollagen Typ I wird in Zellkulturen häufig als Anlagerungssubstrat für Myoblasten, Spinalganglien, Hepatozyten, embryonalen Lungenzellen, Herzexplantaten, Fibroblasten, Endothelialzellen und Inselzellen verwendet, die alle auf Beschichtungen oder Gelen mit Kollagen Typ I erfolgreich gezüchtet werden. Kollagen Typ I kommt außerdem in der Erforschung der idiopathischen Lungenfibrose (IPF) und dabei in Studien zur Auswirkung von ER-Stress auf die Lungen-Fibroblasten bei IPF zum Einsatz. In sauren Lösungen kann Kollagen dreidimensionale Gerüste ergeben, die im Bioengineering und in Zellkultur-Anwendungen verwendet werden. Mutationen des Kollagen-kodierenden Proteins stehen mit Rinderkrankheiten in Zusammenhang. Bei einer Denaturierung durch Hitze löst sich die Dreifachhelix von Kollagen Typ I in ein strukturloses Knäuel auf. Anwendungsgebiete sind Nahrungsmittel und Kosmetika, außerdem wird es als Biomaterial im Tissue-Engineering verwendet.
Preparation Note
Dieses Produkt wurde unter Verwendung einer Modifizierung der Methode von Gallop, P.M. und Seifter, S., Meth. Enzymol., VI, 635 (1963), hergestellt. Es ist bis zu einer Konzentration von 1 mg/ml in 0,1 M Essigsäure löslich und sollte bei Raumtemperatur 1 bis 3 Stunden gerührt werden, bis es sich auflöst.
Other Notes
Alle Kollagenmoleküle bestehen aus drei Polypeptidketten in einer Dreifachhelix. Die Primärstruktur ist im Wesentlichen gekennzeichnet durch Wiederholungen von Glycin an jeder dritten Position, wobei häufig Prolin oder 4-Hydroxyprolin dem Glycinrest vorangehen. Kollagen Typ I unterscheidet sich von anderen Kollagenen durch seine geringe Lysin-Hydroxylierung und den geringen Kohlenhydratgehalt.
Kollagen wird in eine Reihe strukturell und genetisch unterschiedlicher Typen klassifiziert. Wir beziehen uns auf die von Bornstein und Traub vorgeschlagene Nomenklatur. Achten Sie darauf, die Typenbezeichnungen von Sigma nicht mit anerkannten Kollagen-Klassifizierungstypen zu verwechseln.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3867C6745C5483
biological source
bovine (calf) skin
biological source
rat tail
biological source
human cell culture
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
liquid
form
solution
form
powder
binding specificity
Peptide Source: Fibronectin
, Peptide Source: Laminin
binding specificity
Peptide Source: Collagen
, Peptide Source: Fibronectin
binding specificity
Peptide Source: Laminin
, Peptide Source: Nidogen
binding specificity
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kollagen aus Kalbshaut
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How long can it be stored in room temperature?
    1 answer
    1. This item is stored refrigerated at 2-8°C. However, the product ships at ambient temperature. Refrigerated products that ship at ambient temperature are considered stable up to 2 weeks for transit time. Additional stability studies have not been conducted.
      Helpful?
  2. The solubility is listed as 1mg/mL in 0.1M acetic acid. Can it be made to 3mg/mL using 0.1M acetic acid?
    1 answer
    1. The Product Information Sheet for Collagens for Cell Culture recommends preparing a 0.1% (w/v) (=1 mg/mL) collagen solution in 0.1 M acetic acid, stirring at room temperature for 1-3 hours until dissolved.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/235/003/c9791inf.pdf
      Given that our solubility testing is performed at a concentration of 5 mg/mL in H2O, (with the pH adjusted to 3.0 with acetic acid), it is possible to prepare a 3 mg/mL solution.
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/130/681/C9791-BULK________SIGMA____.pdf
      Helpful?
  3. Can Calf skin collagen 1 be used to make hydrogels to study contraction of myometrium or any other myocytic cells?
    1 answer
    1. This product is not tested for 3D gel formation. Historical information shows that this product will form 3D gels, however residual components may effect the performance from lot to lot. Product C2249, a human collagen solution, is tested for gel formation and may be a more suitable product. Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c2249
      Alternatively, while not tested routinely for gel formation, a more reliable collagen product for 3D gel formation is product C7661, Collagen from Rat tail. A link to this product is provided below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c7661
      The links below offer additional information regarding other hydrogel product specifically used in the formation of 3D gels for culture:
      https://sigmaaldrich.com/products/cell-culture-and-analysis/3d-cell-culture/hydrogels
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/3d-cell-culture/3d-hydrogels