Fortfahren mit
C3867
Rat Collagen Type I
from rat tail, liquid, 4 mg/mL, suitable for cell culture
Collagen, Type I solution from rat tail
Synonym(e):
Kollagen aus Rattenschwanz, Col1a1, Kollagen aus Rattenschwanz.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 348,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-697-4
MDL number:
Biological source:
rat tail
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
>0.5 mg/mL Biuret
Mol wt:
apparent mol wt 115-130 kDa by SDS-PAGE (doublet), apparent mol wt 215-235 kDa by SDS-PAGE (doublet)
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
€ 348,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kollagen, Typ I -Lösung aus Rattenschwanz, BioReagent, suitable for cell culture, sterile-filtered
biological source
rat tail
Quality Segment
description
Approx. 100mg/vial ((35 - 40 ml) )
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
apparent mol wt 115-130 kDa by SDS-PAGE (doublet), apparent mol wt 215-235 kDa by SDS-PAGE (doublet)
packaging
pkg of 1 vial
concentration
>0.5 mg/mL Biuret
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
6‑10 μg/cm2
impurities
Mycoplasma Test by Barile, none detected
solubility
soluble, clear to hazy, colorless (solubilized in 0.02M acetic acid)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
, Peptide Source: Fibronectin
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... Col1a1(29393)
General description
Kollagen ist ein Protein der extrazellulären Matrix, das eine Dreifachhelixstruktur umfasst. Die Struktur von Kollagen Typ I zeichnet sich in der Form als Homotrimer insbesondere durch das Vorhandensein von drei identischen α-Ketten aus. Von diesen drei α-Ketten weist eine Kette leichte Sequenzunterschiede auf. Kollagen Typ I wurde erstmals aus der Rattenschwanzsehne isoliert, weist zwei α-Hauptketten (α und α) sowie eine β-Kette auf.
Application
Wird als Beschichtungsmaterial zur Unterstützung des adhärenten Zellwachstums und der Zelldifferenzierung verwendet.
Kollagen, Typ I, Lösung aus dem Rattenschwanz wird für die Beschichtung von Kulturplatten und -schalen für die menschliche Hepatozyten-HepG2-Zelllinie und Podozyten verwendet. Es wird auch als Standard für die Erzeugung der Kalibrierungskurve des Gesamtkollagengehalts zur Quantifizierung des Gelvorläufers der extrazellulären Matrix der Leber eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Kollagenprotein ist essenziell für die mechanische Integrität von Sehnen und Knochen. Kollagen aus Rattenschwanzsehnen wird bei der Gewebezüchtung eingesetzt, insbesondere bei der Erzeugung von Gelen auf Basis von 3D-Gerüsten. Es weist eine geringe Antigenität auf und ist mit menschlichen Zahnfleischfibroblasten und menschlichen oralen Keratinozyten kompatibel.
Features and Benefits
  • Aus dem Rattenschwanz.
  • Steril gefiltert zur Minimierung des Kontaminationsrisikos.
  • Für ein breites Spektrum an Zellkulturanwendungen geeignet.
  • Bietet eine optimale Oberflächenabdeckung (6–10 μg/cm2) zur Förderung der Zelladhäsion und -Proliferation.
Preparation Note
Für die Verwendung als Zellkultursubstrat empfohlen. Möglicherweise nicht für die 3D-Gelbildung geeignet.
Sterile Lösung, hergestellt aus Rattenschwanzsehnen durch eine Modifikation des veröffentlichten Extraktionsverfahrens 1. Sie wird als eine wässrige Lösung in 20 mM Essigsäure und mit einer wie auf der Flasche angegebenen Proteinkonzentration bereitgestellt (etwa 100 mg Protein je Fläschchen). Die Proteinkonzentration wurde durch den Biuret-Test bewertet 2.
Die Analyse mittels SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese zeigt das typische Bandenmuster für Kollagen Typ I mit einem erkennbaren Dublett bei Molekülmassen von 115 und 130 kDa sowie einem weiteren Dublett bei 215 und 235 kDa. Basierend auf dieser Analyse beträgt die Reinheit der Kollagenprobe >95 %.
Other Notes
C3867 hat bei der Entnahme aus dem Kühler zunächst eine gelartige Konsistenz. Nach vollständiger Erwärmung auf 37 °C ist es flüssig.
Kollagen wird in eine Reihe an strukturell und genetisch verschiedenen Typen unterteilt. Wir nutzen die Nomenklatur, die von Bornstein und Traub vorgeschlagen wurde. Verwechseln Sie die Typenbezeichnungen von Sigma nicht mit anerkannten Typenklassifizierungen von Kollagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C7661C9791C6745
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
rat tail
biological source
rat tail
biological source
bovine (calf) skin
biological source
human cell culture
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
concentration
>0.5 mg/mL Biuret
concentration
-
concentration
-
concentration
0.3 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Can this collagen product be used for coating culture plates for fibroblast cell attachment and growth?
    1 answer
    1. Yes, this product is suitable for use as a substrate for improved cell attachment. The material has not been specifically tested for attachment in fibroblast cultures. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/318/793/c3867dat.pdf
      Helpful?
  2. Can rat collagen solution be used as coating for human cells or is it better to use human collagen solutions?
    1 answer
    1. Rat collagen solution can be used as a coating for human cells, as indicated by various publications. The following publication in PubMed suggests that rat collagen can serve as a viable alternative to human collagen for various applications in cell culture and tissue engineering. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18203067/
      Helpful?
  3. Should I add collagen I to acetic acid to obtain 0.1% (w/v) collagen solution, or it's already added and I should only dilute it to working concentration which is 0.01?
    1 answer
    1. Here are our preparation instructions:
      This product is prepared from rat tail tendons by modification of a published procedure.
      It is supplied as an aqueous solution in 20 mM acetic acid (~100 mg of protein per vial). Protein concentration was estimated by the biuret method.
      The vial contains approximately 100 mg of protein. Volume per vial: 22–25 ml.  The product ships on wet ice and storage at 2–8 °C is recommended. During shipment, or if the storage temperature for this product goes slightly below the recommended range, the product may acquire a gel-like appearance. Under such circumstances, it is possible to warm the product gently, to no more than 45 °C, in order to reconstitute the product fully, before use. Aliquots that have been diluted to a working concentration may be stored at 2–8 °C for up to 2 weeks. Do not freeze.  Optimal conditions for attachment must be determined for each cell line and application.
      1. An appropriate volume of the collagen solution should be diluted to a working concentration of 0.01% using sterile, tissue culture grade water.
      2. Coat dishes with 6-10 mg/cm2. Allow the protein to bind for several hours at room temperature or 37 °C, or overnight at 2–8 °C.
      3. Remove excess fluid from the coated surface and allow it to dry overnight. If sterility has been compromised, the dried, coated surface can be sterilized easily by overnight exposure to UV light in a sterile tissue culture hood.
      4. Rinse with sterile tissue culture grade water or a balanced salt solution before introducing cells and medium.
      Helpful?
  4. What will be the concentration of collagen? I am trying to download the CoA, but I am unable to download it.
    1 answer
    1. This product is prepared at a concentration of approximately 4 mg/mL. A package of 1 Vial will typically have a volume of approximately 35-40 mL. The exact concentration is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c3867#product-documentation
      Helpful?
  5. IVD conformity: Does this product have IVDD or IVDR conformity?
    1 answer
    1. This collagen is intended for research use only, and is not approved for IVD purposes.
      Helpful?
  6. In what volume should I dilute this solution in order to make collagen-coated plates for tissue culture?
    1 answer
    1. The recommended surface coverage for this product is 6?10 μg/cm2. Collagen solutions may be diluted to a working concentration of 0.01%. A general collagen coating protocol is available at https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/collagen-product-protocols
      The collagen concentration of this product is reported on a lot specific basis and will be required to prepare the working solution. See the link below to review a sample Certificate of analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/C3867-1VL0000255665.pdf
      Helpful?
  7. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 answer
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Helpful?
  8. How are collagen solutions stored?
    1 answer
    1. Collagen solutions should be stored in the refrigerator at 2-8 °C for up to 1 year, unless it becomes contaminated.
      Helpful?
  9. Why am I seeing some insolubles in my collagen solution?
    1 answer
    1. The solubility specifications for this product is clear to hazy colorless solution with a few insolubles at 1 mg/ml in water with 2 μl acetic acid (or 0.1 N acetic acid). The insolubles can be removed by settling or centrifugation.
      Helpful?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review