Fortfahren mit
CLS3814
Corning®-Zellkulturkolben mit ultraniedriger Anhaftung
Ultra-Low attachment 75cm2 rectangular canted cell culture flask, vent cap, sterile, 24/cs
Synonym(e):
cell culture flasks, tissue culture flasks
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122104
NACRES:
NB.13
eCl@ss:
32040501
Surface area:
75 cm2
Binding type:
low binding surface
Material:
U-bottom flask, canted neck flask, high-density polyethylene cap (vent), polystyrene , rectangular flask, vent cap
Sterility:
sterile
Packaging:
case of 24, pack of 4
Feature:
cap, graduations
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
U-bottom flask, canted neck flask, high-density polyethylene cap (vent), polystyrene , rectangular flask, vent cap
sterility
sterile
feature
cap, graduations
packaging
case of 24, pack of 4
manufacturer/tradename
Corning 3814
maximum volume
60 mL
surface area
75 cm2
working volume
15-22.5 mL
binding type
low binding surface
General description
Die Corning-Oberfläche mit ultraniedriger Anhaftung ist eine kovalent gebundene, hydrophile Hydrogelschicht mit neutraler Ladung. Da Proteine und andere Biomoleküle durch hydrophobe und ionische Wechselwirkungen passiv von Oberflächen absorbiert werden, hemmt diese Hydrogeloberfläche auf natürliche Weise die unspezifische Immobilisierung durch diese Kräfte und hemmt dadurch die anschließende Zellanhaftung.
Diese Oberfläche mit ultraniedriger Anhaftung kann nachweislich erfolgreich die Anhaftung von adhärenten MDCK-, VERO- und C6-Zellen verhindern, die über denselben Zeitraum gewachsen sind, der erforderlich ist, um ein konfluentes Zellwachstum auf der Kontrolloberfläche (mit Standardgewebekultur behandeltes Polystyrol) zu erhalten. Diese Oberfläche verhindert auch nachweislich die Anhaftung und Aktivierung von Makrophagen und Neutrophilen.
Belüftungskappen enthalten eine mit der Kappe verschweißte, nicht benetzbare 0,2 μm-Membran, die für einen kontinuierlichen, sterilen Gasaustausch sorgt und zugleich das Risiko einer Kontamination minimiert. Diese Kappen sind zur Verwendung mit allen CO2-Inkubatoren sehr zu empfehlen, insbesondere für Langzeitverwendung. Kolben mit schrägem Hals erleichtern das Gießen und verbessern den Zugriff auf den Kolben beim Pipettieren oder Abkratzen. Rechteckige Kolben weisen eine Schräge vom Boden zum schrägen Hals auf, die das Gießen und den Pipettenzugang erleichtern, und eine Anti-Kipp-Blende für eine verbesserte Stabilität. Die Oberfläche ist nicht zytotoxisch, biologisch inert und nicht abbaubar.
Features and Benefits
  • Aus optisch transparentem, nicht recyceltem Polystyrol hergestellt
  • Die Oberfläche mit ultraniedriger Anhaftung verfügt über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die Zellanhaftungen effektiv hemmt und die Proteinabsorption, Enzymaktivierung und Zellaktivierung minimiert.
  • Die Oberfläche ist nicht zytotoxisch, biologisch inert und nicht abbaubar
  • Mit Chargennummern für mühelose Rückverfolgung
  • 100 % integritätsgetestet
  • Durch γ-Strahlung sterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3291CLS3289CLS3292
description
Ultra-Low attachment 75cm2 rectangular canted cell culture flask, vent cap, sterile, 24/cs
description
CellBIND 150cm2 rectangular canted neck cell culture flask w/ Vent Cap, PS, sterile, 50/cs
description
CellBIND 25cm2 rectangular canted neck cell culture flask w/ Vent Cap, PS, sterile, 200/cs
description
CellBIND 175cm2 angled neck cell culture flask w/ Vent Cap, PS, sterile, 50/cs
manufacturer/tradename
Corning 3814
manufacturer/tradename
Corning 3291
manufacturer/tradename
Corning 3289
manufacturer/tradename
Corning 3292
binding type
low binding surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
sterility
sterile
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
material
rectangular flask, canted neck flask, vent cap, high-density polyethylene cap (vent), U-bottom flask, polystyrene
material
rectangular polystyrene , high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, canted neck , cap (vented), rectangular flask, vent cap
material
high-density polyethylene cap, vent cap, canted neck , cap (vented), rectangular bottom flask, rectangular flask, rectangular polystyrene
material
angled neck , rectangular polystyrene , vent cap, rectangular flask, U-bottom flask, high-density polyethylene cap, cap (vented)
feature
graduations, cap
feature
cap, graduations
feature
graduations, cap
feature
cap, graduations
working volume
15-22.5 mL
working volume
30-45 mL
working volume
5-7.5 mL
working volume
35-52.5 mL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)