Merck
CYTODET-RO
Roche
Cytotoxicity Detection KitPLUS (LDH)
sufficient for 400 multiwell tests (04744926001), sufficient for 2,000 multiwell tests (04744934001), kit of 1 (4 components), suitable for protein quantification, suitable for cell analysis, detection
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.55
Form
liquid
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 2,000 multiwell tests (04744934001)
sufficient for 400 multiwell tests (04744926001)
Verpackung
kit of 1 (4 components)
Hersteller/Markenname
Roche
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
protein quantification: suitable
λmax
490-492 nm
Anwendung(en)
cell analysis
detection
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Nichtradioaktiver kolorimetrischer Assay zur Hochdurchsatz-Quantifizierung des Zelltods und der Zelllyse. Er basiert auf der Messung der Aktivität der Laktatdehydrogenase (LDH), die aus dem Zytosol der geschädigten Zellen in den Überstand freigesetzt wird. Das Cytotoxicity Detection KitPLUS (LDH) kann in einem homogenen Format durchgeführt werden und benötigt keine Transfer- oder Zentrifugationsschritte zur Trennung des Überstands von den Zellen. Die Farbreaktion kann für festgelegte Assay-Bedingungen gestoppt werden.
Anwendung
  • Das Cytotoxicity Detection KitPLUS (LDH) bietet ein schnelles, empfindliches und einfaches Verfahren zur Quantifizierung der Zytotoxizität/Zytolyse. Es basiert auf der Messung der LDH-Aktivität (LDH wird aus geschädigten Zellen freigesetzt), mithilfe einer 96- oder 384-Well-Mikrotiterplatte. Deshalb kann das Kit für viele verschiedene In-vitro-Zellsysteme eingesetzt werden, wenn eine Schädigung der Plasmamembran auftritt. Zum Beispiel: Nachweis und Quantifizierung von zellvermittelter Zytotoxizität
  • Bestimmung der mediatorvermittelten Zytolyse
  • Bestimmung des zytotoxischen Potenzials von Verbindungen in der Umwelt- und medizinischen Forschung sowie in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie
  • Bestimmung des Zelltods in Bioreaktoren.
Der Assay misst die Aktivität der LDH, die aus geschädigten Zellen freigesetzt wird. Die Messung erfolgt in 96-Well-Mikrotiterplatten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Flexibel, da der Assay das Ausmaß der Schädigung der Plasmamembran in vielen verschiedenen In-vitro-Zellsystemen bestimmen kann.
  • Sicher, da der Assay keine radioaktiven Isotope verwendet.
  • Präzise, da die Assay-Ergebnisse stark mit der Zahl der lysierten Zellen korrelieren.
  • Empfindlich, da der Assay selbst geringe Zellzahlen nachweisen kann.
  • Schnell, da die Assay-Ergebnisse mit einem Multiwell-ELISA-Lesegerät bestimmt werden können, was eine gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Proben ermöglicht.
  • Benutzerfreundlich, da der Assay keinen Vormarkierungsschritt erfordert.
Verpackung
1 Kit mit 4 Komponenten
  • 04744926001 (1 Kit mit 4 Komponenten)
  • 04744934001 (1 Kit mit 4 Komponenten)
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Katalysator:
Das Lyophilisat für 10 Minuten in 1 ml bidestilliertes Wasser auflösen, dann gründlich mischen.
Reaktionsmischung:
Für 100 Tests: Kurz vor Gebrauch 250 μl des rekonstituierten Katalysators mit 11,25 ml Farbstofflösung
mischen. Für 400 Tests: Kurz vor Gebrauch das Gesamtvolumen des rekonstituierten Katalysators (1 ml) dem Gesamtvolumen der Farbstofflösung (45 ml) zugeben und gut mischen.
Hinweis: Falls sich Kristalle in der Farbstofflösung befinden, die Flasche mindestens 1 Stunde bei 37 °C schütteln. Verbleibende Präzipitate haben KEINEN Einfluss auf die Leistung.
Hinweis: Die Präzipitate entstehen beim Einfrieren des Produkts. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen sollte vermieden werden.
Hinweis: Unmittelbar vor Gebrauch herstellen. Reaktionsmischung nicht aufbewahren.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): Das Lyophilisat ist bei 2 bis 8 °C haltbar.
Die rekonstituierte Katalysatorlösung, die Farbstofflösung, die Lyselösung und die Stopplösung sind haltbar für:
  • vier Wochen bei Lagerung zwischen 2 und 8 °C
  • zwei Tage bei Lagerung zwischen 15 und 25 °C
  • Flaschen bei Langzeitlagerung (bis zu 3 Monate) bei -15 bis -25 °C aufbewahren.
  • Die Lösungen können maximal dreimal eingefroren und aufgetaut werden, ohne dass ihre Leistung wesentlich beeinträchtigt wird. Bei Kristallen in der Farbstofflösung, die Flasche mindestens 1 Stunde bei 37 °C schütteln; verbleibende Präzipitate haben keinen Einfluss auf die Leistung. Da sich die Präzipitate beim Einfrieren des Produkts bilden, sollten ein wiederholtes Einfrieren und Auftauen vermieden werden.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Catalyst (Diaphorase/NAD+ mixture)
  • Dye Solution (INT and sodium lactate)
  • Lysis Solution
  • Stop Solution
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuchen Cai et al.
International journal of molecular medicine, 31(4), 904-912 (2013-02-22)
Mammalian target of rapamycin (mTOR) is a serine/threonine protein kinase and a key element in the phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K)/protein kinase B (Akt) signaling pathway. Moreover, it is a negative regulator of autophagy and acts as a central regulator in cell
Nithya Subramanian et al.
Nucleic acid therapeutics, 25(1), 47-52 (2014-12-17)
The miR-17∼92. or oncomiR-1, cluster encodes oncogenic microRNAs (miRNAs), and it also promotes retinoblastoma (RB) tumor formation. Antagomir and miRNA mimics based approaches are widely tried against oncogenic and tumor suppressive miRNAs. Other methods for targeting cancer related miRNAs are
Mariana Malvicini et al.
Oncoimmunology, 1(7), 1038-1047 (2012-11-22)
The use of conventional cytotoxic agents at metronomic schedules, alone or in combination with targeted agents or immunotherapy, is being explored as a promising anticancer strategy. We previously reported a potent antitumor effect of a single low-dose cyclophosphamide and interleukin-12
Xiang Jun Zeng et al.
Peptides, 30(6), 1144-1152 (2009-05-26)
Apelin, the endogenous ligand of the G protein-coupled APJ receptor, is a peptide mediator with emerging regulatory actions in the heart. We aimed to determine whether the endogenous apelin/APJ system is an intrinsic protective pathway in ischemic/reperfusion injury. A Langendorff
Haibin Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 297(2), 100537-100537 (2021-03-17)
The present study aimed to explore specific mechanisms involved in mediating the neuroprotective effects of Smad ubiquitination regulatory factor 2 (Smurf2) in cerebral ischemic injury. A middle cerebral artery occlusion (MCAO) mouse model and an oxygen-glucose deprivation (OGD)-treated neuron model
Artikel
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.