Merck
ZIX7015P0C
Milli-Q
Milli-Q® IX Reinwassersystem mit E-POD® Abgabevorrichtung
greener alternative
output: type 2 water (> 5 MΩ·cm), input: potable tap water, The most advanced pure water system for the production of Elix® quality water at a flow rate of 15 L/h, with E-POD® pure water dispenser.
Synonym(e):
Milli-Q® IX 7015 Reinwassersystem mit E-POD® Abgabevorrichtung
About This Item
UNSPSC-Code:
41104202
NACRES:
JA.13
Aufnahme AC/DC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Qualitätsniveau
Produktlinie
Milli-Q® IX
Verpackung
pkg of 1 unit (System + E-POD®)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
15 L/hr flow rate
30.0 kg operating weight (66 lb)
300 L/day max. usage
~2 L/min distribution flow rate
H × T × B
70.2 cm (27.6 in.) × 27 cm (10.6 in.) × 21.1 cm (8.3 in.), E-POD®
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 37.5 cm (14.8 in.) × 38 cm (15 in.)
Aufnahme
feed water nature potable tap water
Abgabe
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Leitfähigkeit
0.2 μS/cm at 25 °C (water output)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Diese Bestellnummer umfasst das System und eine E-POD® Abgabevorrichtung.
Milli-Q® IX 7015 Reinwassersystem
Das Milli-Q® IX 7015 System ist eine kompakte, ergonomische, quecksilberfreie und intelligente Wasseraufbereitungslösung, die gleichbleibend hochwertiges Reinwasser nach Bedarf liefert.
Das System umfasst drei einzelne und unterschiedliche Komponenten:
  • Die Reinwasserproduktionseinheit bietet eine flexible Installation und vereinfachte Wartung.
  • Der intelligente Reinwasserlagertank ermöglicht maximalen Schutz vor allen externen Kontaminationsquellen.
  • Die neukonzipierte E-POD® Entnahmepunkteinheit bietet einen praktischen und schnellen Zugang zu unter Druck stehendem Reinwasser. Ein großer Touchscreen ermöglicht eine intuitive Interaktion und zeigt wesentliche Daten für vollständige Anwendersicherheit an. Bis zu zwei E-POD® Abgabevorrichtungen können mit jeder IX-Produktionseinheit an verschiedenen Orten im gleichen Labor oder angrenzenden Laboren genutzt werden.
E-POD® Abgabevorrichtung
Jederzeit schneller und praktischer Zugriff auf unter Druck stehendes Typ-2-Reinwasser. Die ergonomische Abgabevorrichtung ist kompakt und intuitiv nutzbar, um eine effiziente Arbeitsumgebung zu fördern. Wesentliche Systemfunktionen bleiben auf der E-POD® Touchscreen-Schnittstelle griffbereit.
Anwendung
Das Milli-Q® IX 7015 Wasseraufbereitungssystem erzeugt reines (Typ 2) Wasser.
  • Für kritische Laboranwendungen wie: Herstellung mikrobiologischer Nährmedien, Färbelösungen für Histologie und Zytologie, Immunhistochemie (IHC), Elektrophoresegel und -puffer, Western Blot, Immunassays (ELISA, RIA), Wirkstofflösungstests, biologischer Sauerstoffbedarf (BOD), chemischer Sauerstoffbedarf (COD), UV/VIS-Spektroskopie, Titration usw. Es kann auch zum Herstellen von Proben für Laserfluorometrie, bei der Synthese und Charakterisierung von Membranen für Brennstoffzellen oder bei der Synthese von Nanokompositen durch Elektrochemie eingesetzt werden.
  • Für allgemeine Laboranwendungen: Probenvorbereitung (Verdünnung, Extraktion usw.), Puffer- und Reagensvorbereitung, Reinigung von Glasware usw.
  • Zum Speisen von Laborinstrumenten wie Autoklaven, Geschirrspülern, Bewitterungs- und Stabilitätsprüfkammern, klinische Analysegeräte und Färbegeräte, Wasserstoffgeneratoren und Reinstwassersysteme (z. B. Milli-Q® IQ 7000 System).
E-POD® Abgabevorrichtung
  • Die E-POD® Fernabgabevorrichtung ist für Flexibilität bei der Abgabe von Typ-2-Reinwasser mit variablem Durchfluss und volumetrischer Abgabe konzipiert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Milli-Q® IX 7015 Pure Water System
  • Delivers pure water quality that meets Pharmacopeia and ISO requirements.
  • Easy to use with carefree maintenance.
  • Delivers reliable Type 2 pure water with continuous quality monitoring.
  • Compact with space-saving installation options.
  • Mercury-free ech2o® lamps use UVC LED technology to inactivate bacteria.
  • Uses IPAK Gard® pre-treatment cartridge protects the reverse osmosis (RO) membrane to improve system performance.
  • Elix® electrodeionization (EDI) module delivers consistently superior quality pure water with no maintenance and at low running costs.
  • Intelligent pure water storage solution provides multi-targeted protection from bacterial, particulate, and CO2 contamination by using bactericidal UV lamp, a vent filter, automatic sanitization module (ASM), and an overflow sensor.
  • Automatic e-record archiving.
  • Integrated, simplified data management.
E-POD® Dispenser
  • Provides pressurized pure water, up to 2 L/min.
  • 3 different final filters can be connected to target specific contaminants and remove them right when dispensing pure water.
  • 5" touchscreen with bright, colored LCD display is easy to read and convenient to use, even with gloves on. It is located at eye level and orientable (120°).
  • Navigation in operating and dispensing modes is intuitive, without spending time going through multiples menus to find the information.
  • Graphic icons on the display allow all users to quickly and easily operate the system.
  • Comprehensive information displayed on the screen (water quality, system status, tank level, operating mode, volume dispensed) allows to always dispense the expected water quality.
  • Two modes to dispense pure water:
  • Variable flow (2 different flows, thanks to the dispensing wheel: low flow and full flow up to 2 L/min).
  • Volumetric water dispensing automatically delivers a specific water volume, from 20 mL to 100 L (in 1 mL increments).
  • The water dispenser has more than 1,500 positions (up to 30 horizontal notched positions, 360° around, and 54 vertical notched positions). Hence, daily operations are easier because the dispenser is well adapted to the size and shape of all the containers used in the laboratory.
  • Can be installed on a wall-mounted horizontal articulated extension, allowing for maximum bench space.
MyMilli-Q Digital Services
Be fully supported by MyMilli-Q Remote Care online monitoring and service capability, for your lab′s maximum productivity.
  • Immediate and customizable notifications of system alerts and alarms 24/7, by e-mail and SMS.
  • Real-time system information, performance, water quality data and more on your computer or mobile device.
  • Rapid, online diagnostics – and even remote repairs possible – by our service team.
  • Full data traceability and effortless data access and retrieval capabilities facilitate audit preparation and lab accreditation.
  • Online management of your service and consumable contracts.
Ein umweltfreundlicheres Alternativprodukt: Das Milli-Q® IX 7015 System wurde in sieben Bereichen bewertet, die kritische Auswirkungen auf die Erderwärmung haben: Energie und Emissionen, Wasser, Verpackung, Materialien, Zulieferer und Herstellung sowie Kreislaufwirtschaft, Nutzbarkeit &und Innovation. Uns wurde offiziell die Kennzeichnung Greener Alternative Product verliehen und wir versichern, dass das Milli-Q® IX 7015 System weniger Strom, Wasser und Kunststoff verwendet sowie vollständig quecksilberfrei ist. Sehen Sie sich die Design for Sustainability (DfS) Scorecard für das Milli-Q® IX 7015 System an.
Sonstige Hinweise
Erforderliche Komponenten, die nicht enthalten sind:
  • Eine länderspezifische Box mit der Gebrauchsanweisung in der lokalen Sprache und einem für die lokale Stromversorgung geeigneten Stromkabel muss zusätzlich zu dieser Katalognummer bestellt werden.
  • Der angegebene Preis bezieht sich aktuell nur auf die vorstehende Katalognummer.
  • Er kann sich jederzeit ohne Vorwarnung ändern.
  • Diese Katalognummer enthält keine Verbrauchsmaterialien, Zubehör und andere Produkte und/oder Dienstleistungen, die für die Installation und den korrekten Betrieb der Wasseraufbereitungseinheit über längere Zeit erforderlich sein können. Ein Milli-Q® IQ/IX Lagertank 25 l, 50 l oder 100 l und jede weitere E-POD® Fernabgabevorrichtung müssen zusätzlich zu dieser Katalognummer bestellt werden.
  • Da jeder unserer Kunden spezifische Anforderungen an aufbereitetes Wasser hat, empfehlen wir die Validierung Ihres Kaufs durch einen unserer Spezialisten. Wir stehen Ihnen weiterhin mit Rat zur Seite. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
Für weitere Informationen zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte unseren Technischen Kundendienst
Rechtliche Hinweise
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Corrosion inhibiting action of Ni?Mo alloy coatings in the presence of mixed metal oxide nanocomposites
Goveas J J, et al.
New. J. Chem., 42, 13660-13666 (2018)
Guanidinium based blend anion exchange membranes for direct methanol alkaline fuel cells (DMAFCs)
Sajjad S D, et al.
Journal of Power Sources, 300, 95-103 (2015)
Takahiro Yamaguchi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(21), 5133-5140 (2015-02-07)
This study involved the development of a multiresidue method for the rapid analysis of 43 antibiotics in meats using ultrahigh-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry. This method was performed using dispersive-solid phase extraction, which is able to analyze 20 samples within
Artikel
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
Elemental impurities in pharmaceutical drugs present a risk to human health and are regulated. Milli-Q® ultrapure water purification systems comply with the requirements for trace element analyses.
Learn how water impurities can affect pH. Water quality defined as pure water or Type 2 water is recommended to prepare buffer solutions or measure pH.
Compare RO vs. EDI vs. ion exchange resins to remove silica from water for silica-sensitive applications (e.g. microelectronics, testing chambers, autoclaves, sterilizers, …).
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Reinwasser (Typ 2) direkt aus Leitungswasser. Milli-Q®-IX-Systeme sind kompakt, bieten 4 Fließraten, 3 Tankgrößen und ermöglichen die Überwachung der Wasserqualität direkt am Touchscreen der Entnahmeeinheit.
Discover Milli-Q® IX systems for high-purity water. Ideal for general lab & sensitive techniques. Reliable Efficient Innovative. A Greener Alternative.
Water for Clinical Chemistry