Merck
ZIQP0D000
Milli-Q
Q-POD® Reinstwasser-Fernabgabesystem
For intelligent and flexible ultrapure water delivery from Milli-Q® IQ 7000 and 7003/05/10/15 water purification systems
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Q-POD®
Parameter
5.5 kg operating weight (12.1 lb)
~2 L/min flow rate
H × T × B
70.2 cm (27.6 in.) × 27 cm (10.6 in.) × 21.1 cm (8.3 in.)
Aufnahme
potable tap water
Abgabe
type 1 water (18.2 MΩ·cm) (25°C)
Leitfähigkeit
0.055 μS/cm at 25 °C (water output)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Allgemeine Beschreibung
Stets schneller und praktischer Zugriff auf unter Druck stehendes Typ-1-Reinstwasser. Die ergonomische Abgabevorrichtung ist kompakt und intuitiv nutzbar, um eine effiziente Arbeitsumgebung zu fördern. Wesentliche Systemfunktionen bleiben auf der Q-POD® Touchscreen-Schnittstelle griffbereit.
Zur Verwendung mit Milli-Q® IQ 7000 und 7003/05/10/15 Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Die Q-POD® Fernabgabevorrichtung ist zur flexiblen Abgabe von Typ-1-Reinstwasser mit variablen Durchflussraten und volumetrischer Abgabe konzipiert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Bis zu 4 Q-POD® Abgabevorrichtungen können mit einem einzigen Wasseraufbereitungssystem verbunden werden.
  • Die Q-POD® kann in bis zu 2 oder 5 m Entfernung (abhängig vom Verbinder) von der Hauptproduktionseinheit installiert werden.
  • 6 verschiedene Endfilter können angeschlossen werden, um auf spezifische Verunreinigungen abzuzielen und sie direkt bei der Abgabe von Reinstwasser zu entfernen.
  • Der 5-Zoll-Touchscreen mit hellem, farbigem LCD ist leicht zu lesen und praktisch in der Verwendung, selbst mit Handschuhen. Er befindet sich auf Augenhöhe und ist schwenkbar (120°). Er umfasst einen USB-Anschluss zum leichten Datenexport.
  • Die Navigation in Betriebs- und Abgabemodi ist intuitiv und erfordert keine Zeit zum Durchsuchen mehrerer Menüs nach den passenden Informationen.
  • Symbole auf der Anzeige ermöglichen allen Nutzern eine schnelle und einfache Bedienung des Systems.
  • Umfassende Informationen auf dem Bildschirm (Wasserqualität, Systemstatus, Tankfüllstand, Betriebsmodus, abgegebenes Volumen) ermöglichen stets die Abgabe der erwarteten Wasserqualität.
  • Drei Modi zum Abgeben von Reinstwasser:
  • Variabler Durchfluss (8 verschiedene Durchflussraten durch Anpassung mittels Abgaberad: von tropfenweise mit 0,05 l/min bis zu vollem Durchfluss bei 2 l/min).
  • Die volumetrische Wasserabgabe liefert automatisch ein bestimmtes Wasservolumen, von 20 ml bis zu 100 l (in 1-ml-Schritten).
  • Die unterstützte Wasserabgabe ermöglicht das automatische Abgeben eines vorausgewählten Volumens und die tropfenweise Abgabe der letzten Milliliter. Dadurch kann der Anwender die Abgabe manuell stoppen, wenn die Kalibrierungsmarkierung erreicht ist.
  • Die Wasserabgabevorrichtung verfügt über mehr als 1.500 Positionen (bis zu 30 horizontale gekerbte Positionen, 360°-Schwenkung und 54 vertikale gekerbte Positionen). Dadurch wird der tägliche Betrieb einfacher, da die Abgabevorrichtung gut auf die Größe und Form aller im Labor genutzten Behälter angepasst ist.
  • Kann an einem an der Wand angebrachten, horizontal gelenkigen Anbau installiert werden, um den Platz auf dem Tisch zu maximieren.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Mit Milli- Q® Reinstwasser können Sie immer auf Ihre Forschung vertrauen. Entdecken Sie unser erweitertes Systemangebot, um die Laborwasserlösung zu finden, die dem Bedarf und den Anforderungen Ihres Labors gerecht wird.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.