Merck
XX1014720
Millipore
Millipore-Classic-Glasfilterhalter-Kit
47 mm, PTFE-coated membrane support, 300 mL funnel
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
parylene coating (on stopper)
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA OTM-45
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Höhe
22.9 cm
Durchmesser
7.6 cm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
9.6 cm2
Trichterkapazität
300 mL , accessory 1 L is available
Durchm. Vorfilter
35 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
Fitting
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Anwendung(en)
PFAS testing
filtration
Kompatibilität
for use with Classic Glass Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore-Classic-Glasfilterhalter-Kit
47 mm, PTFE-beschichteter Membranträger, 300-mL-Trichter
Der Classic-Glasfilterhalter ist eine Grundausstattung für jedes Forschungslabor. Durch sein multifunktionales Design eignet sich der Halter für verschiedene Anwendungen und die Verfügbarkeit von drei verschiedenen Trägermaterialien gewährleistet die Kompatibilität bei spezifischen Anwendungsanforderungen.
Dieses Produkt ist ein Kit, das folgende Artikel enthält:
(Katalognummer - Beschreibung)
XX1014704 - Millipore-Glastrichter, 300 mL, 47 mm, Borsilikat, PTFE-beschichtet
XX1014703 - Millipore-Federklemme, 47 mm, Aluminium
XX1014722 - Millipore-Glasunterteil und Verschluss, 47 mm, PTFE-beschichteter Membranträger
ALIGNED05 - Millipore-Positionierhilfe, 47 mm, 5 St./Pkg.
Eigenschaften & Vorteile:
• Konzipiert für leichtes Be- und Entladen der Membranen
• Drei verschiedene Membranträgermaterialien für Kompatibilität mit verschiedenen Anwendungen
• Kann zwecks bakteriologischer Analyse mit eingesetztem Filter mittels UV-Strahlung oder Autoklaven sterilisiert werden
Anwendungen:
Allgemeine Filtration und Reinigung, bakteriologische Analyse, Analyse der Partikelkontamination von Ölen und Hydraulikflüssigkeiten, Exfoliativzytologie
Prinzip
Vakuum
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Mit eingesetztem Filter autoklavieren
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.