Merck
XX1019022
Millipore
Millipore Ganzglasfilterhalter-Kit
90 mm, Glass frit membrane support, 1L Funnel
Synonym(e):
Glass Filter Holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE seal
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
tubulated borosilicate glass cap
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Filterdurchm.
90 mm
Filtrationsfläche
45.5 cm2
Trichterkapazität
1 L
Fitting
inlet funnel
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with All-Glass Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore Ganzglasfilterhalter-Kit
90 mm, Glasfritten-Membranträger, 1-l-Trichter
Der Millipore Ganzglasfilterhalter wurde für die Filtration von wässrigen und organischen oder korrosiven Flüssigkeiten zur Analyse von Partikelkontaminationen entwickelt. Der Halter kann auch zur Herstellung von Lösungsmitteln für die HPLC verwendet werden. Der Vakuumanschluss ist in das Filterunterteil und den Flaschenverschluss oberhalb des Filtratauslasses integriert. Durch dieses Design wird ein versehentliches Einsaugen von Filtrat in die Vakuumleitung verhindert. Außerdem kann das Filtrat (d. h. HPLC-Lösungsmittel) aufgrund dieses Designs einfach durch Ausgießen aus der Filtratsammelflasche transferiert werden.
Dieses Produkt ist ein Kit, das folgende Artikel enthält:
(Best.-Nr. – Beschreibung)
XX1019000 – Millipore Glastrichter, 1 l, 90 mm, Borsilikat, geschliffener Glasverschluss
XX1019003 – Millipore Federklemme, 90 mm, Aluminium
XX1519002 – Millipore Glasunterteil und Verschluss, 90 mm, Glasfritten-Träger
Eigenschaften & Vorteile:
• Die vollständig aus Glas bestehende Konstruktion zeichnet sich durch eine breite chemische Kompatibilität aus
• Die mit Flüssigkeit in Kontakt kommenden Teile bestehen aus Borosilikatglas mit Glasschliffdichtungsoberflächen
• Der Vakuumanschluss am Flaschenverschluss vereinfacht den Transfer des Filtrats
Anwendungen:
Analyse von Partikelkontaminationen, HPLC-Lösungsmittelfiltration, Allgemeine Filtration und Klärfiltration
Prinzip
Vakuum
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Daten und empfohlene Filtrationsprodukte für die OTM-45-Methode zur Überwachung von Luft auf PFAS-Verbindungen.
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Sehen Sie sich Daten zu fluorierten Extractables, Wiederfindung und empfohlenen Filtrationsprodukten für PFAS-Prüfungen unter Anwendung einer modifizierten EPA-Methode 537.1 an.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Alle anzeigen