Merck
XX1014730
Millipore
Millipore Classic Glasfilterhalter-Kit
47 mm, Stainless steel screen membrane support, 300 mL funnel
Synonym(e):
Millipore filter holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
glass seal
parylene coating (on stopper)
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper
Qualitätsniveau
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Höhe
22.9 cm
Durchmesser
7.6 cm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
9.6 cm2
Fitting
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Anwendung(en)
filtration
Kompatibilität
for use with Classic Glass Filter Holder
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore Classic Glasfilterhalter – Kit
47 mm, Edelstahl-Stützsieb mit Membran, 300-ml-Trichter
Der Classic Glasfilterhalter ist eine Grundausstattung für jedes Forschungslabor. Durch sein multifunktionales Design eignet sich der Halter für verschiedene Anwendungen und die Verfügbarkeit von drei verschiedenen Trägermaterialien gewährleistet die Kompatibilität bei spezifischen Anwendungsanforderungen.
Dieses Produkt ist ein Kit, das folgende Artikel enthält:
(Bestellnr. – Beschreibung)
XX1014704 – Millipore Glastrichter, 300 ml, 47 mm, Borsilikat, geschliffener Glasverschluss
XX1014703 – Millipore Federklemme, 47 mm, Aluminium
XX1014732 – Millipore Glasunterteil und Verschluss, 47 mm, zur Verwendung mit Edelstahl-Stützsieben, Sieb bereitgestellt
ALIGNED05 – Millipore Positionierhilfe, 47 mm, 5/PK
Eigenschaften und Vorteile:
• Konzipiert für leichtes Be- und Entladen der Membranen
• Drei verschiedene Membranträgermaterialien für Kompatibilität mit verschiedenen Anwendungen
• Kann zwecks bakteriologischer Analyse mit eingesetztem Filter mittels UV-Strahlung oder Autoklaven sterilisiert werden
Anwendungen:
Allgemeine Filtration und Reinigung, bakteriologische Analyse, Analyse der Partikelkontamination von Ölen und Hydraulikflüssigkeiten, Exfoliativzytologie
Questions
  1. For this p/n: XX1014730, what is the pore / web size of this SS screen support? We will use p/n NY1004700, 10.0 μm Pore Size Nylon Membrane Filter on it with your Glass Filter Holder, and we hope the screen pore size is larger than 10 um.
    1 answer
    1. The mesh size is 125 um.