Merck
XX1014732
Millipore
Millipore-Glasunterteil und Verschluss für Vakuumfiltration
47 mm, For use with stainless steel screen support, Screen provided
Synonym(e):
Glass Base for Filtration, Millipore Vacuum Base, Stopper for Filtration
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NA.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
stainless steel screen
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Durchmesser
47 mm
Filtrationsfläche
9.6 cm2
Fitting
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore Zubehörprodukt für die Glas-Vakuumfiltration
Glasunterteil und Kappe, 47 mm, zur Verwendung mit Edelstahl-Filterhaltern, Filter liegt bei
Diese Zubehörprodukte wurden entwickelt, um Teile aus den Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits zu ersetzen oder eine alternative Konfiguration zu ermöglichen.
Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für die Millipore-Classic-Glasfilterhalter-Kits, 47 mm.
Anwendung
47 mm, zur Verwendung mit Edelstahl-Filterhaltern, Filter liegt bei