The pore size of this glass base is between 40-60 micrometers (µm).
XX1014702
Millipore-Glasunterteil und Verschluss für Vakuumfiltration
47 mm, Glass frit membrane support
Synonym(e):
Glasstopfen, Millipore-Filterhalter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass base
parylene coating (on stopper)
silicone stopper
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Länge
10.2 cm
Durchmesser
47 mm
Filtrationsfläche
9.6 cm2
Fitting
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Glasunterteil und Verschluss, 47 mm, Glasfritten-Membranträger
Diese Zubehörteile sollen Teile ersetzen, die in Millipore-Glasvakuum-Filtrationskits enthalten sind, oder eine alternative Konfiguration ermöglichen.
Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für die Millipore-Classic-Glasfilterhalter-Kits, 47 mm.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
With regards to the XX1014702 Glass Base Can you please tell me the actual size of the filtration on the glass base? Ie, 100micron etc.