Wichtige Dokumente
WBLUR
Millipore
Immobilon® Crescendo Western HRP substrate
Immobilon Crescendo Western HRP substrate, 100 mL
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Western blotting, dot/slot blotting
Synonym(e):
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
Größe auswählen
100 ML
€ 141,00
500 ML
€ 413,00
€ 141,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 141,00
500 ML
€ 413,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
€ 141,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Produktbezeichnung
Immobilon Crescendo Western HRP-Substrat, 100 ml, Western blotting, dot/slot blotting
Konjugat
peroxidase conjugate
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 100 mL
Hersteller/Markenname
Luminata
Methode(n)
western blot: suitable
Membranfläche
1000 cm2 , membrane coverage
Nachweisverfahren
chemiluminescent
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Vorgemischtes, gebrauchsfertiges HRP-Reagens für die Chemilumineszenzdetektion
Anwendung
Western Blot, Dot/Slot-Blot
Zur Verwendung für Immunblots.
Verpackung
1 Flasche für 1.000 cm2
Qualität
Das Reagens wurde für optimale Nachweisbreite und -sensitivität bei Anwendung verschiedener Antikörper in Western-Blot-Assays eingestellt.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Enthält Wasserstoffperoxid. In einem gut belüfteten Bereich verwenden.
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protokolle
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Protokoll für die Probenvorbereitung zur Zelllyse und effizienten Proteinextraktion aus kultivierten Geweben und Zellen für das anschließende Western Blotting.
Verwandter Inhalt
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Boston
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Immobilon Crescendo ECL reagent
    Everyone in our lab likes this Immobilon Crescendo ECL reagent. Signal is not too strong or too weak. just right. It's a lab staple for us. Occasionally we order the stronger version of it: FEMTO, if signal is not strong enough.