Merck
V0CPAK001
Milli-Q
VOC-Pak® Endfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
carbon (activated)
polyethylene (Luer Plug)
polyethylene connector
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
VOC-Pak®
Parameter
≤2 bar pressure
≤2.0 L/min flow rate
5 °C temp. range (30 °C)
Widerstandsfähigkeit
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Länge
12.7 cm
Verunreinigungen
<5 ppb TOC
Fitting
1/4 in. inlet connection ( Gaz (straight) F connection and Luer F)
1/4 in. outlet connection (Gaz (straight) F connection and Luer F)
Kompatibilität
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der VOC-Pak® Endfilter ist für die Aufreinigung von Reinstwasser im letzten Aufreinigungsschritt an der Entnahmestelle des Wasseraufbereitungssystems Typ 1 bestimmt. Es ist eine Aktivkohlefilterpatrone, die speziell für die effektive Entfernung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) aus Reinstwasser konzipiert ist.
VOC sind gesundheitsschädliche und die Sicherheit beeinträchtigende Umweltschadstoffe, auf die regelmäßig durch Analysen von Wasser-, Erdreich-, Gas- und Luftproben geprüft werden muss. Spezifikationen für VOC im Trinkwasser wurden von verschiedenen Aufsichtsbehörden in vielen Ländern erstellt.
Der VOC-Pak® Endfilter ist somit eine optimale Wahl für Wissenschaftler, die für ihre analytischen Anwendungen VOC-freies Reinstwasser benötigen.
Herstellung von hochreinem Wasser ohne flüchtige organische Verbindungen an der Abgabestelle der Systeme Direct-Q®/Simplicity®/Synergy®/Milli-Q® Direct und von Vergleichssystemen
Anwendung
Der VOC-Pak Endfilter wird zur Erzeugung von VOC-freiem Wasser für die Analyse von flüchtigen organischen Verbindungen in Wasser mittels GC und GC-MS verwendet, wenn von einer Reinstwasseranlage gespeist.
VOC-freies Wasser eignet sich für die Spülung von Glaswaren, Blindproben, Reagenzien, Probenvorbereitung, Standardlösungen oder Verdünnungen bei der Analyse dieser Stoffe, oder für Untersuchungen, die von den VOC beeinträchtigt werden können. Es wird bei der Entwicklung von Nanopartikel-Sensoren[1][2] und Nanoelektroden verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Validiert für die Produktion von 300 l VOC-freiem Reinstwasser.
  • Leichte Wartung: der Endfilter lässt sich leicht installieren und wechseln.
  • Der Bodenstift wurde neu konzipiert für eine sichere Montage der Schutzglocke.
  • e-Sure-Tagging für die RFID-Verbindung mit dem Q-POD® Dispenser ermöglicht eine vollständige Rückverfolgung (Datenmanagement) und automatische Überwachung des Verbrauchsmaterialstatus am Touchscreen des POD.
  • Das Qualitätszertifikat ist online verfügbar.
  • Enthält eine Gewähr der Wassertauglichkeit für die VOC-Analyse: Vorbereitung von Blindproben und Standards, Reinigung von Glaswaren und Probenauflösung (wenn die VOC in einer anderen Matrix als Wasser, z. B. in Erdreich, analysiert werden).
Rechtliche Hinweise
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VOC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Electrochemistry at a single nanoparticle: from bipolar regime to tunnelling
Sun, T. et al.
Faraday Discussions, 210, 173-188 (2018)
J S Cooper et al.
The Analyst, 140(9), 3233-3238 (2015-03-15)
Partially selective gold nanoparticle sensors have the sensitivity and selectivity to discriminate and quantify benzene, toluene, ethylbenzene, p-xylene and naphthalene (BTEXN) at concentrations relevant to the US Environmental Protection Agency. In this paper we demonstrate that gold nanoparticle chemiresistors can
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
    1 answer
    1. It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
      Helpful?
  9. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  10. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.