Fortfahren mit
SYN185UV1
UV-Photooxidationslampe
Photooxidizes organic contaminants. Dual wavelength (185/254 nm). For Direct-Q® UV and Simplicity® UV systems.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
feature
6W
packaging
pkg of 1 unit
UV absorption
λ: 185 nm Amax
compatibility
for use with Direct-Q® UV, for use with Simplicity® UV
shipped in
ambient
General description
Diese UV-Lampe zur Photooxidation ist für die Photooxidation von organischen Verbindungen in Wasser konzipiert. Dank der dualen Wellenlänge wird die Gesamtmenge der organischen Verbindungen (Total Organic Compounds, TOC) bei empfindlichen Anwendungen auf unter 5 ppb reduziert.
UV-Lampen müssen im Rahmen der Systemwartung regelmäßig ersetzt werden.
Zur Verwendung mit Direct-Q® und Simplicity® Wasseraufbereitungssystemen.
Application
Die UV-Lampe zur Photooxidation wird Laboren für Anwendungen an empfindlichen organischen Stoffen, wie HPLC-, GC- oder TOC-Analysen, empfohlen.
Features and Benefits
  • UV-Lampe 185/254 nm
  • Photooxidativer Effekt
  • Unkomplizierter Austausch
Legal Information
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ZEQ7UVLP0ZMQUVLP01ZFA10UVM1
description
Photooxidizes organic contaminants. Dual wavelength (185/254 nm). For Direct-Q® UV and Simplicity® UV systems.
description
Photooxidizes organic contaminants. For Milli-Q® EQ 7 series water purification systems.
description
Photooxidizes organic contaminants. Dual wavelength (185/254 nm). For Milli-Q® Advantage A10/Direct/Element/Integral/Reference systems.
description
Photooxidizes organic compounds. For standalone or built-in A10® TOC monitors. Elix®, Milli-Q® Advantage/Integral/Academic/Biocel/Element/Gradient/Synthesis systems.
compatibility
for use with Direct-Q® UV, for use with Simplicity® UV
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000, for use with Milli-Q® EQ 7008, for use with Milli-Q® EQ 7016
compatibility
for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Integral, for use with Milli-Q® Reference, for use with Milli-Q® Synthesis
compatibility
for use with Elix®, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Integral, for use with Milli-Q® Synthesis
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
feature
6W
feature
Low pressure mercury lamp
feature
-
feature
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
UV absorption
λ: 185 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
λ: 185 nm Amax
Still not finding the right product?
Explore all of our products under UV-Photooxidationslampe
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  3. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  4. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  5. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  6. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  7. Can I change the UV lamp myself?
    1 answer
    1. No. With the exception of our SMART system range, a field service engineer must change the UV lamp as this process can be dangerous for customers and requires special protective equipment.