Fortfahren mit
SPR0LSIA1
SmartPak DQ3-Aufbereitungspack LT
Purifies pure and ultrapure water for Direct-Q® systems with low (<15 °C) feed water temperature 
Synonym(e):
SmartPak® Aufbereitungspack, SmartPak® DQ3 Aufbereitungspack LT (niedrige Temperatur)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
feature
Produces ultrapure water directly from tap water
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
SmartPak®
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
compatibility
for use with Direct-Q® UV, for use with Direct-Q®
shipped in
ambient
General description
Der SmartPak® DQ3 Aufbereitungspack (niedrige Temperatur) enthält eine Kombination selektiver Aufreinigungsmedien zur Erzeugung von Reinwasser des Typs 3 und Reinstwasser des Typs 1 direkt aus Leitungswasser.
Der SmartPak® DQ3 ist eine Doppelkartusche mit Multifunktion zum Entfernen von Spurenverunreinigungen aus Leitungswasser. Die erste Kartusche kombiniert Vorbehandlungsmedien mit einer Umkehrosmose(RO)-Membran. Die zweite Kartusche enthält Ionenaustauscherharze.
Dieser Pack enthält exklusives Jetpore®, ein hochreines Mischbett-Ionenaustauscherharz zur Erzeugung von reinem und hochreinem Wasser direkt aus Leitungswasser.
Der SmartPak® muss bei der Systemwartung regelmäßig ausgetauscht werden.
Zum Einsatz mit Direct-Q® Wasseraufbereitungssystemen mit niedriger Temperatur des Speisewassers (<15 °C)
Application
Dieser Vorbehandlungspack entfernt verschiedene Wasserverunreinigungen (Ionen, organische Substanzen, Partikel usw.).
Features and Benefits
  • Vorbehandlung (Aktivkohle und Tiefenfilter)
  • Umkehrosmosekartusche
  • Synthetische Aktivkohle
  • Natürliche Ionenaustauscherharze
  • Problemlose Wartung: einfache Installation und unkomplizierter Austausch
  • Das Qualitätszertifikat ist online verfügbar.
Legal Information
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SPR00SIA1SPR08SIA1SPR00SIA2
description
Purifies pure and ultrapure water for Direct-Q® systems with low (<15 °C) feed water temperature 
description
For Direct-Q® and Direct-Q® UV systems.
description
Produces pure and ultrapure water directly from tap water. For Direct-Q® systems.
description
Produces Type 2 pure water from tap water feed. For RiOs-DI®, RiOs-DI® UV, RiOs-DI® Clinical systems.
compatibility
for use with Direct-Q® UV
compatibility
for use with Direct-Q®, for use with Direct-Q® UV
compatibility
for use with Direct-Q® UV
compatibility
for use with RiOs-DI® Clinical, for use with RiOs-DI® UV
manufacturer/tradename
SmartPak®
manufacturer/tradename
SmartPak®
manufacturer/tradename
SmartPak®
manufacturer/tradename
SmartPak®
feature
Produces ultrapure water directly from tap water
feature
A unique purification pak to produce ultrapure water directly from tap water
feature
-
feature
A unique purification pak to produce DI water directly from tap water
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
resistivity
-
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
resistivity
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SmartPak DQ3-Aufbereitungspack LT
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. How are the filters properly disposed of after replacement?
    1 answer
    1. The SmartPak® DQ3 Purification Pack is not classified in Europe as a hazardous substance in regard to the substance definition in Article 3 of the Regulation (EC) 1907/2006 of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH) and in regard to the hazardous substance and mixtures classification criteria from the Annex I of the Regulation (EC) 1272/2008 of 16 December 2008 on classification, labeling and packaging of substance and mixtures.
      The SmartPak® DQ3 Purification Pack does not require in Europe any Safety Data Sheet (SDS) to be in accordance with the Regulation (EC) 1907/2006 and the Regulation (EC) 1272/2008.
      The SmartPak® DQ3 Purification Pack does not require a Safety Data Sheet (SDS) under the Occupational Health and Safety Administration Standard entitled “Hazard Communication” 29 CFR 1910.1200 for the United States of America.
      The SmartPak® DQ3 Purification Pack does not meet the criteria of a W.H.M.I.S. classification of a controlled product. As a result, a W.H.M.I.S. Material Safety Data Sheet is not required in Canada for this product.
      Disposable of wastes should be in accordance with applicable regional, national, and local laws and regulations. Do not discharge into drains or the environment, dispose to an authorized waste collection point.
      Helpful?
  2. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  3. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  7. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  8. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  9. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  10. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.