Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
polyethersulfone filter, styrene-acrylonitrile (SAN) housing
sterility
non-sterile
feature
removal of particulates and bacteria
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Millipak®
matrix
Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
compatibility
for use with Elix® Advantage, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Integral, for use with Milli-Q® Reference
shipped in
ambient
General description
Application
Features and Benefits
- Die Membran wird durch eine starre Kunststoffscheibe mit Kanälen abgestützt und stellt hohe Fließraten sowie Beständigkeit gegen Druckschwankungen ohne Gefahr vor Membranrissen sicher.
- Die Millipak® Membranfilter sind in einem besonderen Stacked-Disk-Format ausgelegt, das ein minimales Rückhaltevolumen und Partikelabscheidung ermöglicht.
- Die Filter sind mit einem asymmetrischen 0,22-μm-Polyethersulfon(PES)-Membranfilter ausgestattet, der auf einem Styrol-Acrylnitril(SAN)-Gehäuse hitzeversiegelt ist.
- Die konischen Poren der Membran ermöglichen hohe Fließraten bei einem niedrigen Differenzdruck.
- Die Membran, das Gehäusematerial und die Herstellungsprozesse wurden so ausgewählt, dass die Freisetzung von organischen und anorganischen extrahierbaren Substanzen minimiert wird.
- Er wird an der Entnahmestelle von Wasseraufbereitungssystemen wie den POD-Entnahmeeinheiten von Milli-Q® Systemen installiert.
- Die Glocke schützt gegen Eindringen von luftübertragenen Bakterien während der Wasserentnahme.
- Jeder Filter wird einzeln getestet und mit einem Qualitätszertifikat geliefert.
- Problemlose Instandhaltung: Der Filter lässt sich einfach einbauen und austauschen.
Other Notes
- Retention von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration
- Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
- Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
- Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert durch 0,22-μm-Membranen in Sterilisationsqualität filtriertes Wasser. Lesen Sie bitte die Anleitungen im Abschnitt zur Verwendung des Systems in der Gebrauchsanweisung (auf dem mit dem System gelieferten USB-Stick enthalten)
- Lagerungsvorschrift: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with Elix® Advantage, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Reference, for use with Milli-Q® Integral, for use with Milli-Q® Advantage A10 | compatibility for use with AFS® | compatibility for use with Alpha-Q, for use with Milli-DI®, for use with Milli-Q® Academic, for use with Milli-Q® Advantage A10, for use with Milli-Q® Biocel, for use with Milli-Q® Direct, for use with Milli-Q® Element, for use with Milli-Q® Gradient, for use with Milli-Q® Plus, for use with Milli-Q® Reference, for use with Milli-Q® Synthesis | compatibility for use with Milli-Q® CLX |
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename Millipak® | manufacturer/tradename Opticap® |
| packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 2 units | packaging pkg of 1 unit |
| matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millipak® Express 40 Filter
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Helpful?
-
-
If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
1 answer-
It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.