UFC50VL96
Amicon® Ultra 0.5ml Vials
Vial for protein concentration & desalting, pkg of 96
Synonym(e):
Amicon® Filtration Vials, Amicon® Vials, Ultra 0.5ml Vials
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
0.5 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13