Fortfahren mit
SLAP05010
Millex™-Glasfaser-Spritzenvorsatzfilter
pore size 2.0 μm, diam. 50 mm, non-sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hosebarb, sterilization compatible with autoclavable
Synonym(e):
Glasfaser-Spritzenvorsatzfilter, 2,0 μm, Millex AP50, Millex-AP-Spritzenvorsatzfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32031690
Pore size:
2.0 μm
Diam.:
50 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
glass fiber membrane, polypropylene housing
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
glass fiber membrane, polypropylene housing
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
Millex™
feature
holdup volume 2.2 mL, hydrophilic, bidirectional
manufacturer/tradename
Millex™
parameter
≥650 L/min water flow rate at 10 psi, 4.1 bar max. inlet pressure (60 psi), 45 °C max. temp.
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, prefiltration: suitable
diam.
50 mm
filtration area
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
71 mm
volume
4000 mL
pore size
2.0 μm
input
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
tissue culture medium
fitting
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior), outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Filtercode: AP20, Mikrofasern aus Borosilikatglas mit Acrylharzbindemittel.
Application
Vorfiltration von Serum und Gewebekulturmedien
Legal Information
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SLAP02550SLHN033SLGNDZ5
description
pore size 2.0 μm, diam. 50 mm, non-sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hosebarb, sterilization compatible with autoclavable
description
pore size 2.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
description
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
description
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
diam.
50 mm
diam.
25 mm
diam.
33 mm
diam.
25 mm
manufacturer/tradename
Millex™
manufacturer/tradename
Millex™
manufacturer/tradename
Millex™
manufacturer/tradename
Millex™
pore size
2.0 μm
pore size
2.0 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.2 μm
material
glass fiber membrane, polypropylene housing
material
PVC housing, glass fiber membrane
material
polypropylene housing, Nylon membrane
material
high-density polyethylene housing, Nylon membrane
fitting
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior), inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
fitting
male Luer outlet slip, female Luer-Lok® inlet connection, female Luer-Lok® inlet fitting
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. ¿Este producto se puede utilizar para clarificar una solución para uso farmacéutico?
    1 answer
    1. The SLAP05010 is designed for clarification.  A pharma solution could be clarified with it.  However, check with your local regulatory authorities for this question.  At times, it is recommended to use as a final filter a certified, "medical device" especially for applications such as direct human injection.  Possibly a second filtration with a medical device Millex syringe filter, could be a good solution. 