Dokumente
SLAP02550
Millipore
Millex®-Glasfaser-Spritzenvorsatzfilter
pore size 2.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
Glasfaser-Spritzenvorsatzfilter, 2,0 μm, Millex-AP-Spritzenvorsatzfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
PVC housing
glass fiber membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
Höhe
25 mm
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
3.9 cm2
Volumen
100 mL
Porengröße
2.0 μm
Aufnahme
sample type organic solution(s)
tissue culture medium
sample type aqueous solution(s)
particle-laden solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: AP20
Überblick über Millex® nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit MCE-Membran:
• Hydrophile Cellulosemischester-(MCE-)Membran ist für Ihre spezifischen Anforderungen in Porengrößen von 0,22 µm, 0,45 µm und 0,80 µm verfügbar
• Das Gehäuse besteht aus einem gering extrahierbaren Polyvinylidenchlorid (PVC).
SKU und Packungsgrößen
SLAA025NB: 0,80 µm Cellulosemischester, 25 mm, 250/Pkg.
SLAA025NK: 0,80 µm Cellulosemischester, 25 mm, 1000/Pkg.
SLGS02510: 0,22 µm Cellulosemischester, 25 mm, 1000/Pkg.
SLGS025NB: 0,22 µm Cellulosemischester, 25 mm, 250/Pkg.
SLHA02510: 0,45 µm Cellulosemischester, 25 mm, 1000/Pkg.
SLHA025NB: 0,45 µm Cellulosemischester, 25 mm, 250/Pkg.
SLAP02550: Glasfaser, 25 mm, 50/Pkg.
Anwendungen:
Filtration von wässrigen Lösungen, allgemeine Laborfiltration
Verpackung
nicht steril
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Physikalische Form
Farbcode: Einlass/Auslass naturfarben
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.