Fortfahren mit
ACS500024
Amicon®-Pro-Aufreinigungssystem
sample volume 10 mL, polypropylene tube (for collection)
Synonym(e):
Amicon Ultra-0.5 adapter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104916
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
36100101
Material:
polyethylene cap, polyethylene frit, polypropylene device (for exchange), polypropylene frit, polypropylene tube (for collection), polypropylene tube (holder)
Working volume:
10 mL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 24 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
polyethylene cap, polyethylene frit, polypropylene device (for exchange), polypropylene frit, polypropylene tube (for collection), polypropylene tube (holder)
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
packaging
pkg of 24 ea
manufacturer/tradename
Amicon® Pro
parameter
10 mL sample volume
technique(s)
buffer exchange: suitable, protein purification: suitable (antibody labeling), protein purification: suitable (concentration), protein purification: suitable (enrichment)
L
12 cm (4.7 in.)
diam.
2.97 cm
working volume
10 mL
shipped in
ambient
General description
Die 24er-Packung des Amicon®-Pro-Aufreinigungssystems enthält 24 Austauscheinheiten und 24 Sammelröhrchen mit Kappen.
Features and Benefits
Minimales Endkonzentratvolumen: 15 µl
Physical form
Farbcode: Transparent mit rosafarbener Kappe
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hello. I would like to know the Molecular Weight cut off value of this filter. And the material of the filter. Thank you very much.
    1 answer
    1. This device does not contain a filter. The material of the frit is polypropylene/polyethylene, and the pore size of the frit is 10 µm.
      Helpful?
  2. Has the product ACK5050NT been discontinued?
    1 answer
    1. The product ACK5050NT has been discontinued.