Fortfahren mit
MRCF0R030
Microcon® Zentrifugenfilter
NMWCO 30 kDa, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), sample volume 0.5 mL
Synonym(e):
Centrifuge concentrator
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104916
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
36100101
Material:
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), polyacetal base (membrane support), polycarbonate device top, polypropylene tube (for filtrate/concentrate), silicone O-ring (medical-grade)
Pore size:
30 kDa NMWCO
Working volume:
0.5 mL
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 100 ea
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), polyacetal base (membrane support), polycarbonate device top, polypropylene tube (for filtrate/concentrate), silicone O-ring (medical-grade)
sterility
non-sterile
feature
holdup volume> 10 μL
packaging
pkg of 100 ea
manufacturer/tradename
Microcon®
parameter
0.5 mL sample volume
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, protein extraction: suitable, protein purification: suitable
L
4.50 cm (1.8 in.)
diam.
12.3 mm
filtration area
0.32 cm2
working volume
0.5 mL
pore size
30 kDa NMWCO
shipped in
ambient
General description
Einfache und effiziente Konzentrierung und Entsalzung von Lösungen beliebiger Makromoleküle auf einer Zentrifuge, die für 1,5-ml-Röhrchen ausgelegt ist. Mit ihrer geringbindenden Ultracel Membran bieten Microcon Filter:
•Typische Rückgewinnungsraten von über 95 %, selbst bei verdünnten Lösungen
•Maximale Rückgewinnung durch umgekehrte Zentrifugation, selbst bei den kleinsten Proben
•Praktische Aufbewahrung des Filtrats oder der konzentrierten Probe in Standard-Mikrozentrifugenröhrchen
•Konzentrierungsfaktoren bis zu 100X
Merkmale:
•Hohe Rückgewinnungsraten bei kleinen Probenvolumina durch umgekehrte Zentrifugation (Konzentrierungsfaktor weniger als 20X)
•Geringbindende Ultracel Membran
•Schnelle Verarbeitung
Beispielanwendungen:
•Rückgewinnung genomischer DNA für forensische Anwendungen
•Konzentrierung und Entsalzung von Nukleinsäuren (Alternative mit hoher Rückgewinnung zu Ethanolpräzipitation)
•Entfernung von Primern aus amplifizierter DNA
•Einfache Filtratrückgewinnung dank des flachen Membrandesigns
Other Notes
Ersetzt: 42410
Legal Information
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MRCPRT010MRCF0R100MRCF0R100ET
description
NMWCO 30 kDa, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), sample volume 0.5 mL
description
NMWCO 10 kDa, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), sample volume 0.5 mL
description
sample volume 0.5 mL, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
description
sample volume 0.5 mL, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), Ethylene Oxide (EtO) treated
parameter
0.5 mL sample volume
parameter
0.5 mL sample volume
parameter
0.5 mL sample volume
parameter
0.5 mL sample volume
manufacturer/tradename
Microcon®
manufacturer/tradename
Microcon®
manufacturer/tradename
Microcon®
manufacturer/tradename
Microcon®
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
-
pore size
-
material
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), polycarbonate device top, silicone O-ring (medical-grade), polyacetal base (membrane support), polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
material
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), polyacetal base (membrane support), polycarbonate device top, polypropylene tube (for filtrate/concentrate), silicone O-ring (medical-grade)
material
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), polyacetal base (membrane support), polycarbonate device top, polypropylene tube (for filtrate/concentrate), silicone O-ring (medical-grade)
material
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), polyacetal base (membrane support), polycarbonate device top, polypropylene tube (for filtrate/concentrate), silicone O-ring (medical-grade, dual cycle ethylene oxide (EtO) treated)
working volume
0.5 mL
working volume
0.5 mL
working volume
0.5 mL
working volume
0.5 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microcon® Zentrifugenfilter
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)