Merck
UFC205024
Millipore
Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 50 kDa MWCO
greener alternative
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 50 kDa
Synonym(e):
Centrifugal concentrator, 50 kDa MWCO, 2 mL sample volume
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Verpackung
pkg of 24 pkg
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
2 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
119.7 mm
Durchmesser
15.9 mm
Filtrationsfläche
1 cm2
Arbeitsvolumen
≤2 mL
2 mL
Porengröße
50 kDa MWCO
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filter Type: Ultrafiltration
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Anwendung
  • Ultrafiltration with 50,000 Dalton molecular weight cutoff Ultracel® membrane.
  • Concentration of biological samples containing antigens, antibodies, enzymes, nucleic acids, or microorganisms.
  • Purification of macromolecular components found in tissue culture extracts or cell lysates.
  • Primer removal, PCR cleanup, removal of linkers or macromolecular labels from a reaction mix, and protein removal prior to HPLC.
  • Desalting, buffer exchange and protein dialysis.
  • Size exclusion and protein fractionation.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Minimum Final Concentrate Volume: 15 µL–70 µL
Verlinkung
Replaces: 4224
Physikalische Form
Color Code: Klar
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Auf dieser Seite werden die Grundsätze und Vorteile der Verwendung von Ultrafiltrationsmembranen bei der Vorbereitung von Proteinproben erörtert. Mögliche Anwendungen sind der Austausch von Lösungsmitteln, die Konzentration von Proteinproben oder die Probenaufreinigung.
Verwandter Inhalt
Proteinkonzentration ohne Verlust. Gewinnen Sie Proteine zuverlässig zurück, wenn Sie mit Amicon® Ultra Filtern konzentrieren.