Merck
UFC200324
Millipore
Amicon® Ultra Zentrifugenfilter, 3 kDa MWCO
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 3 kDa
Synonym(e):
Zentrifugenkonzentrator, 3 kDa MWCO, 2 ml Probenvolumen
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materialien:
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Porengröße:
3 kDa MWCO
Länge:
119.7 mm
Durchmesser:
15.9 mm
Filtrationsfläche:
1 cm2
Volumen:
2 mL
Sterilität:
non-sterile
Materialien
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
Parameter
2 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
119.7 mm
Durchmesser
15.9 mm
Filtrationsfläche
1 cm2
Volumen
2 mL
Porengröße
3 kDa MWCO
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Amicon® Ultra 2 ml Zentrifugenvorrichtung mit Ultracel® 3.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze-Filtern bieten eine schnelle Ultrafiltration mit der Möglichkeit für hohe Konzentrationsfaktoren und leichte Konzentratrückgewinnung aus verdünnten und komplexen Probenmatrizen. Zum Beispiel wird Zytochrom C (12,4 kDa) mit einer Anfangskonzentration von 0,25 mg/ml in der Regel zu 100 % zurückgehalten.
Das vertikale Design und die verfügbare Membranoberfläche bieten eine schnelle Probenverarbeitung, hohe Probenrückgewinnung (in der Regel mehr als 90 % der verdünnten Ausgangslösung) und die Möglichkeit für eine 50-fache Konzentration. Die Polarisation der gelösten Stoffe und anschließendes Fouling der Membran werden durch das vertikale Design minimiert und ein physischer Dead Stop in der Filtervorrichtung verhindert das Zentrifugieren bis zur Austrocknung und einen potenziellen Probenverlust. Effiziente Rückgewinnung der konzentrierten Probe (rückgehaltene Spezies) wird durch einen praktischen Schritt mit umgekehrter Rotationsichtung nach dem Sammeln des Filtrats erzielt.
Die Vorrichtung kann mit einem Schwenkwinkel- oder Festwinkelrotoren verwendet werden. Amicon® Ultra 2 ml Vorrichtungen werden nicht steril bereitgestellt und sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Durch das vertikale Membrandesign und die umgekehrte Rotationsrichtung können die Amicon® Ultra 2-ml-Filter die höchste Rückgewinnung bei kürzesten Zentrifugierzeiten bieten.
Anwendung
  • Ultrafiltration mit einer Ultracel®-Membran mit 3.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze.
  • Konzentration von biologischen Proben, die Antigene, Antikörper, Enzyme, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen enthalten.
  • Aufreinigung von makromolekularen Komponenten aus Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten.
  • Primer-Entfernung, PCR-Reinigung, Entfernung von Linkern oder makromolekularen Markierungen aus einer Reaktionsmischung und Proteinentfernung vor der HPLC.
  • Entsalzung, Pufferaustausch und Proteindialyse.
  • Größenausschluss und Proteinfraktionierung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ultracel® regenerierte Cellulosemembran mit 3-kDa-NMWCO ermöglicht eine Retentatrückgewinnung von mehr als 90 %
  • Konzentriert 2 ml runter auf 15–-70 μl
  • 98 % Probenrückgewinnung
  • Kurze Verarbeitungsdauer: 10–30 Minuten Rotationszeit
  • Entwickelter Dead Stop
  • Die Fähigkeit für eine umgekehrte Rotationsrichtung bietet konsistente Rückgewinnungen
Verlinkung
Ersetzt: 4202
Physikalische Form
Farbcode: Transparent
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Auf dieser Seite werden die Grundsätze und Vorteile der Verwendung von Ultrafiltrationsmembranen bei der Vorbereitung von Proteinproben erörtert. Mögliche Anwendungen sind der Austausch von Lösungsmitteln, die Konzentration von Proteinproben oder die Probenaufreinigung.
Verwandter Inhalt
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.
Proteinkonzentration ohne Verlust. Gewinnen Sie Proteine zuverlässig zurück, wenn Sie mit Amicon® Ultra Filtern konzentrieren.
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.