Größe auswählen
€ 83,90
€ 83,90
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Quality Level
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
feed ratio
29:1
storage condition
protect from light
storage temp.
2-8°C
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - |
| sterility 0.2 μm filtered | sterility 0.2 μm filtered | sterility - | sterility - |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| feed ratio 29:1 | feed ratio 29:1 | feed ratio - | feed ratio - |
General description
Application
Legal Information
Disclaimer
related product
signalword
Danger
target_organs
Peripheral nervous system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-06-1
79-06-1