Merck
T9281
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin
N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine
BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥99.0%
Synonym(e):
1,2-Bis(dimethylamino)ethan, TEMED, TMEDA
Größe auswählen
25 ML
€ 76,20
50 ML
€ 144,00
100 ML
€ 253,00
€ 76,20
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
€ 76,20
50 ML
€ 144,00
100 ML
€ 253,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.20
Beilstein:
1732991
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105319
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.22
Assay:
≥99.0%
€ 76,20
Voraussichtliches Versanddatum29. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Expl.-Gr.
9.08 %
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.4179 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−55 °C (lit.)
Dichte
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
Eignung
suitable for electrophoresis
SMILES String
CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
TEMED (N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin) ist ein Molekül, das die schnelle Polymerisation von Polyacrylamidgelen ermöglicht. In Gegenwart von Ammoniumpersulfat ist TEMED für die Bildung von freien Radikalen aus Persulfat verantwortlich, wodurch der Acrylamid-Polymerisationsprozess eingeleitet wird. Eine übermäßige Konzentration von TEMED kann jedoch zu abnormalen Trennungsmustern führen.[1]
Anwendung
TEMED (N,N,N′,N′-Tetramethylethylendiamin) wird für die Herstellung von Acrylamid-Hydrogelen und Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelen verwendet.[2][3][4]
Vorsicht
Unter Inertgas handhaben und lagern; luft- und feuchtigkeitsempfindlich.
Hinweis zur Analyse
Wurde als Katalysator für PAGE getestet.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
61.7 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16.5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
An in vitro Transcription/translation System for Detection of Protein Interaction.
Lin PC et al.
Bio-protocol null
Phillips TM
Analytical Techniques in Immunochemistry (1991)
Composite three-dimensional woven scaffolds with interpenetrating network hydrogels to create functional synthetic articular cartilage.
Liao IC et al.
Advances in Functional Materials, 23, 5833-5833 (2013)
Detecting protein-protein interactions by Far western blotting.
Wu Y et al.
Nature Protocols, 2, 3278-3278 (2007)
Andrew J Ross et al.
The Journal of organic chemistry, 76(6), 1727-1734 (2011-02-16)
The structure of the alkylzinc-tetramethylethyl-enediamine (TMEDA) cluster cation 3 has been determined in the gas phase by a combination of tandem mass spectrometry, infrared multiphoton dissociation (IRMPD) spectroscopy, and DFT calculations. Both sets of experimental results establish the existence of
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review