The mPAGE Lux solutions are designed for use with the Lux curing station. The gels are compatible with the BIORAD mini protean tanks. However, the BIORAD casters do not fit within the mPAGE Lux casting station.
LUXRGTSTK
mPAGE® Lux Bis-Tris Stacking Solution for mPAGE® Lux Curing Station
Stacking Solution for MPAGE® Lux Curing Station
Synonym(e):
lux bis-tris stacking solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
mPAGE® Lux Bis-Tris Stacking Solution for mPAGE® Lux Curing Station,
Beschreibung
Reagent for use with mPAGE® Lux Curing Station
Qualitätsniveau
Verpackung
1 ea of 1 ea
Hersteller/Markenname
Millipore
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
electrophoresis: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Peripheral nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Artikel
Entdecken Sie das mPAGE®-Lux-Gießsystem, mit dem Sie gebrauchsfertige SDS-PAGE-Gele in nur 3 Minuten erhalten. Frische SDS-PAGE-Gele, die genau dann für Sie bereitstehen, wenn Sie sie brauchen.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
-
Is mPAGE Lux gel compatible with BIORAD tank?