Merck
TMSTK
mPAGE® TurboMix Stacking Solution 120ML
Premixed stacking gel solution for casting bis-tris polyacrylamide gels
Synonym(e):
Bis-Tris gel stacking solution, stacking gel solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105319
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
feed ratio
29:1
storage condition
protect from light
storage temp.
2-8°C
General description
mPAGE® TurboMix Stacking Solution is a 4% acrylamide buffer solution used to make bis-tris polyacrylamide gels. It is a ready-to-use solution for stacking gels. First, add APS and TEMED. After pouring the resolving gel, pour the stacking solution and insert your comb.
Application
Bis-Tris Stacking Gel Solution
Premixed stacking gel solution for casting bis-tris polyacrylamide gels
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TMSTK-120ML04065265094696