Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
TANKMPK02
Belüftungsfilter für PE-Tank (Typ-3-Wasser)
Protects purified water stored in 30/60/100 PE tanks from airborne contaminants.
Synonym(e):
Belüftungsfilter
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone
polypropylene
styrene-acrylonitrile (SAN)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Verpackung
pkg of 1 unit
Höhe
6 cm (2.4 in.)
Durchm. Einlassanschluss
1/4 in.
Durchm. Auslassanschluss
1/4 in.
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.65 μm pore size
Fitting
NPT inlet connection
outlet hose barb
Kompatibilität
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Direct
for use with RiOs™ Essential
for use with RiOs™
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ein Belüftungsfilter filtriert die Luft, die in das Wasserreservoir eintritt. Wenn der Wasserspeicher entleert wird, fließt die ins System eindringende Luft zunächst durch den Filter.
Die Filterkartusche wird aus Polypropylen, Polyethersulfon (PES) und Styrol-Acrylnitril (SAN) hergestellt und wird nach einem Dichlormethan (DCM)-freien Prozess sorgfältig montiert.
Für optimale Ergebnisse ist dieser Belüftungsfilter zweimal jährlich auszutauschen.
Geeignet für die Verwendung mit 30-/60-/100-Liter-Lagerbehältern aus PE, die mit Umkehrosmosewasser (RO-Wasser) (Typ 3) aus RiOs™, RiOs™ Essential-, Direct-Q® und Milli-Q® Direct-Systemen gespeist werden.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gewährleistet, dass die Wasserqualität im Lagertank erhalten bleibt, um die erforderlichen Anforderungen an die Wasserqualität zu erfüllen.
- Der Belüftungsfilter besteht aus zwei 0,65 μm langen hydrophoben Membranscheiben zur Rückhaltung von Partikeln und Bakterien.
Sonstige Hinweise
- Retention von Organismen: Mikroorganismen
- Wirkungsweise: Filtration
- Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
- Verwendungszweck: Luftaufbereitung
- Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert durch 0,65-μm-Membranen filtriertes Wasser. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt „Verwendung des Systems“ des Benutzerhandbuchs für die Systemausstattung (mit dem System geliefert).
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
- Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.