Merck
SPR00SIA2
Milli-Q
SmartPak Aufbereitungspack
For RiOs-DI® Systems
Synonym(e):
SmartPak® Aufbereitungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
A unique purification pak to produce DI water directly from tap water
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
SmartPak®
Widerstandsfähigkeit
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Kompatibilität
for use with RiOs-DI® UV
for use with RiOs-DI®
for use with RiOs-DI® Clinical
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der SmartPak® RODI-Aufbereitungspack kombiniert die Reinigungsschritte der Umkehrosmose-Technologie mit Ionenaustauscherharzen zur Erzeugung von Typ-2-Reinwasser.
Zur Verwendung mit RiOs-DI® Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Mit diesem Pack lassen sich eine Vielzahl von Verunreinigungen (organische Stoffe, Ionen, Partikel ...) entfernen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Original-Ersatzteil des SmartPak® Aufbereitungspacks (SPR00SIA2).
  • Zuverlässige und kostengünstige Typ-2-Reinwasserlösung. 
  • Sorglose Wartung: einfach zu installieren und auszutauschen.
  • Qualitätszertifikat online erhältlich.
Rechtliche Hinweise
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany