Dokumente
SYMBDTF01
Millipore
Steritest® Symbio vollständige Auffangwanne
For 2 canisters, FLEX pump, Low integration
Synonym(e):
Auslass
About This Item
UNSPSC-Code:
23151818
NACRES:
NB.79
Materialien
316L stainless steel container (drain tray)
EPDM rubber seal
Agentur
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Hersteller/Markenname
Steritest®
Aufnahme
pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio pump
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Steritest® Symbio vollständige Auffangwanne umfasst einen Kanisterhalter aus Edelstahl, einen Flüssigkeitssammler aus Kunststoff und eine Dichtung. Diese Wanne ist für 2-Kanister-FLEX-Pumpen mit geringer Integration konzipiert. Die vielseitige Steritest® Symbio FLEX Pumpe kann entweder an einem Isolator oder einer Laminar-Flow-Werkbank montiert werden.
Anwendung
Die Steritest® Symbio vollständige Auffangwanne ist ein Zubehör für die Steritest® Symbio FLEX Pumpe zum Optimieren Ihres Workflows und Steigern der Sicherheit bei der Sterilitätsprüfung.
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany