SYMBDSH01
Steritest® Symbio Auffangschalenhalterung für 2 Kanister, LFH Pumpe
This accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Synonym(e):
Kanisterhalter
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151818
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Materialien
316L stainless steel support (Drain tray)
EPDM rubber seal
Agentur
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Hersteller/Markenname
Steritest®
Aufnahme
pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio pump
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Steritest® Symbio Auffangschalenhalterung umfasst den Edelstahlkanisterhalter und einen Schnellverbinder für 2-Kanister-LFH-Pumpen.
Anwendung
Zubehör für reibungslose Abläufe und höhere Sicherheit bei der Sterilitätsprüfung.
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany