SLGV004SL
Millex®-PVDF-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.22 μm, diam. 4 mm, sterile, hydrophilic
Synonym(e):
0,22-μm-PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Durapore® PVDF-Spritzenvorsatzfilter, Millex-GS-Spritzenvorsatzfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
high-density polyethylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
ethylene oxide treated
sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume< 10 μL
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
low protein-binding filtration: suitable
sterile filtration: suitable
Durchmesser
4 mm
Filtrationsfläche
0.1 cm2
housing diam.
6.4 mm
inlet to outlet H
19.7 mm
Volumen
1 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm
Aufnahme
aqueous solution(s)
tissue culture medium
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet stepped slip
Versandbedingung
ambient