Merck
SLPBDZ5
Millipore
Millex hydrophober Glasfaser-Spritzenvorsatzfilter
pore size 1.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
Glasfaser-Spritzenvorsatzfilter, 1,0 μm, Millex-PB-Spritzenvorsatzfilter
Größe auswählen
200 PKG
€ 744,00
1000 PKG
€ 2.700,00
€ 744,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 PKG
€ 744,00
1000 PKG
€ 2.700,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
€ 744,00
Check Cart for Availability
Materialien
glass fiber membrane
high-density polyethylene housing
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for ISO 21675 2019
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
Höhe
21 mm
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
3.9 cm2
Volumen
100 mL
Porengröße
1.0 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
particle-laden solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Anwendung(en)
PFAS testing
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Automatisierungskompatibler Millex-Spritzenvorsatzfilter mit Glasfasermembran
  • Millex-PB Filtereinheiten enthalten eine Borosilikat-Glasfasermembran (APFB)
  • Für die effiziente Filtration für Auflösungstests und andere automatisierte Probenvorbereitungen konzipiert
  • Bei automatisierten Filterwechselsystemen sorgt das gewölbte Gehäuse für einen reibungslosen, zuverlässigen Filtertransport durch Vermeidung einer Unterschuppung der Filter im Transportgestell
  • Entweder in Großpackungen oder in Röhrchen zur Verwendung mit automatisierten Filterwechselsystemen erhältlich
Anwendung
  • Arzneimittel-Auflösungstests
  • Automatisierte Probenfiltration
  • Klärfiltration von Lösungen mit hoher Partikelbelastung
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Einheitendefinition
  • SLBPDZ5NZ: 200er-Packung mit 8 Röhrchen à 25 Stück
  • SLPBDZ5NK: Großpackung mit 1000 Einheiten
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.