Merck
PXHVMPC50
Millipore
Pellicon® XL-Kassette mit Durapore® Membran
filtration area 50 cm2, pore size 0.45 μm
Synonym(e):
Pellicon XL Filter Module Durapore 0.45 μm 50cm2
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene screen
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
holdup volume 3.2 mL
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Länge
18.8 cm (7.4 in.)
Breite
3 cm (1.2 in.)
Filtrationsfläche
50 cm2
Nennfläche der Membran
50 cm2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤7.5 mg/device
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm nominal pore size
0.45 μm pore size
pH-Wert
1-11(cleaning)
1.5–9(continuous)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Pellicon® XL 50-Kassette verbindet unsere überlegenen Ultrafiltrations- und Mikrofiltrationsmembranen mit der ersten linear skalierbaren Tangentialflussfiltrations(TFF)-Kassette für die Verarbeitung kleiner Volumen. Ganz gleich, ob Sie sich für die Biomax® Ultrafiltrationsmembran wegen des hohen Flusses und der breiten pH-Kompatibilität, die einzigartige Ultracel® Ultrafiltrationsmembran wegen ihrer geringen Proteinbindung und einfachen Reinigung oder die Durapore® Mikrofiltrationsmembran wegen ihrer extrem geringen Proteinbindung und ausgezeichneten Retentionsleistung entscheiden, Sie können sich in jedem Fall auf eine zuverlässige und konstante Leistung verlassen.
Damit eine lineare Skalierbarkeit innerhalb einer Familie von TFF-Geräten gegeben ist, muss die Kanalgeometrie (Pfadlänge und Kanalhöhe) bei jedem Filter identisch sein. Die Pellicon® XL 50-Kassette ist das einzige TFF-Produkt in dieser Größe, das diesen Anspruch erheben kann. Die Einspeisungs- und Permeatflusskanäle in den einzelnen Pellicon® XL 50-Kassetten arbeiten mit demselben Druckabfall, derselben Fließgeschwindigkeit und demselben Konzentrationsprofil wie die größeren Pellicon® 2-Kassetten. Andere Kassetten ändern die Abmessungen des Einspeisungs- oder Permeatflusskanals oder die Flussrichtung, wenn sie von einem Gerät mit geringem Volumen auf ein Gerät mit hohem Volumen skaliert werden. Bei Pellicon® XL 50-Kassetten sind diese Anpassungen nicht erforderlich, sodass sie ein einfaches, zuverlässiges lineares Hochskalieren bieten.
Filtercode: HVMP
Leistungsmerkmale und Vorteile
Filter vom Typ C (grober Filter)
Hinweis zur Analyse
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach Durchspülen mit Wasser
Rechtliche Hinweise
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable