Fortfahren mit
PXDVPPC50
Pellicon® XL Cassette with Durapore® Membrane
filtration area 50 cm², pore size 0.65 μm
Synonym(e):
Pellicon XL Filter Module Durapore 0.65 μm 50cm2, Pellicon® XL Cassette with Durapore® Membrane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151806
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031623
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pellicon® XL-Kassette mit Durapore® Membran, Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 50 cm²
Quality Segment
material
PVDF membrane, polypropylene , polypropylene screen
feature
holdup volume 3.2 mL
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.03-0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
filtration area
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
gravimetric extractables
≤7.5 mg/device
matrix
Durapore®
pore size
0.65 μm nominal pore size, 0.65 μm pore size
pH
1-11(cleaning), 1.5-9(continuous)
shipped in
ambient
General description
Filtercode: DVPP
Filtertyp: Mikrofiltration
Konfiguration: Kassette
Features and Benefits
Filter vom Typ C (grober Filter)
Analysis Note
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach Durchspülen mit Wasser
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PXVVPPC50PXGVPPC50PXHVMPC50
description
Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 50 cm²
description
Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 50 cm²
description
Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 50 cm²
description
Chemistry: Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Screen Type: C Device Size: 50 cm²
pore size
0.65 μm nominal pore size, 0.65 μm pore size
pore size
0.1 μm nominal pore size, 0.1 μm pore size
pore size
0.22 μm nominal pore size, 0.22 μm pore size
pore size
0.45 μm nominal pore size, 0.45 μm pore size
filtration area
50 cm2
filtration area
50 cm2
filtration area
50 cm2
filtration area
50 cm2
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
matrix
Durapore®
material
PVDF membrane, polypropylene screen
material
PVDF membrane, polypropylene , polypropylene screen
material
PVDF membrane, polypropylene , polypropylene screen
material
PVDF membrane, polypropylene , polypropylene screen
parameter
0.03-0.05 L/min recirculation rate, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 15 mL min. working volume, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)