Fortfahren mit
PXB050A50
Pellicon® XL Cassette with BIOMAX Membrane
filtration area 50 cm², NMWCO 50 kDa
Synonym(e):
Pellicon® XL Kassette mit Biomax® Membran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104903
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pellicon XL-Ultrafiltrationsmodul, Biomax 50 kDa 0,005 m2, Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm²
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polypropylene , polypropylene screen
feature
holdup volume 3.2 mL
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
filtration area
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
gravimetric extractables
≤7.5 mg/device
matrix
Biomax®
pore size
50 kDa NMWCO
pH
1 –14
shipped in
ambient
Features and Benefits
Screen vom Typ A (dichter Screen)
Analysis Note
Gravimetrische extrahierbare Substanzen: nach Durchspülen mit Wasser
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PXB005A50PXB100C50PXB008A50
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm²
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm²
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: C Device Size: 50 cm2
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm²
pore size
50 kDa NMWCO
pore size
5 kDa NMWCO
pore size
100 kDa NMWCO
pore size
8 kDa NMWCO
technique(s)
protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable
filtration area
50 cm2
filtration area
50 cm2
filtration area
50 cm2
filtration area
50 cm2
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
material
polyethersulfone membrane, polypropylene screen
material
polyethersulfone membrane, polypropylene , polypropylene screen
material
polyethersulfone membrane, polypropylene screen
material
polypropylene , polypropylene screen, polyethersulfone membrane
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 15 mL min. working volume, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
parameter
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 0.03-0.05 L/min recirculation rate
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
parameter
15 mL min. working volume, 0.03–0.05 L/min recirculation rate, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)