Fortfahren mit
PXB100C50
Pellicon® XL Cassette with Biomax® Membrane
filtration area 50 cm2, NMWCO 100 kDa
Synonym(e):
Pellicon® XL Kassette mit Biomax® Membran
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104903
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Pellicon XL-Ultrafiltrationsmodul, Biomax 100 kDa 0,005 m2, Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: C Device Size: 50 cm2
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polypropylene , polypropylene screen
feature
holdup volume 3.2 mL
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
L
18.8 cm (7.4 in.)
W
3 cm (1.2 in.)
filtration area
50 cm2
membrane nominal area
50 cm2
gravimetric extractables
≤7.5 mg/device
matrix
Biomax®
pore size
100 kDa NMWCO
pH
1 –14
shipped in
ambient
General description
Filtercode: Biomax 100
Filtertyp: Ultrafiltration
Konfiguration: Kassette
Features and Benefits
Siebfilter vom Typ C (grobes Sieb)
Packaging
Nass, konserviert
Analysis Note
Gravimetrische extrahierbare Substanzen: nach Durchspülen mit Wasser
Other Notes
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PXB01MC50PXB010A50PXB008A50
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: C Device Size: 50 cm2
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: C Device Size: 50 cm²
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm²
description
Chemistry: Polyethersulfone (PES) Screen Type: A Device Size: 50 cm²
pore size
100 kDa NMWCO
pore size
1000 kDa NMWCO
pore size
10 kDa NMWCO
pore size
8 kDa NMWCO
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable
filtration area
50 cm2
filtration area
50 cm2
filtration area
50 cm2
filtration area
50 cm2
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
matrix
Biomax®
material
polyethersulfone membrane, polypropylene screen
material
polyethersulfone membrane, polypropylene , polypropylene screen
material
polypropylene , polypropylene screen, polyethersulfone membrane
material
polypropylene , polypropylene screen, polyethersulfone membrane
parameter
0.03–0.05 L/min recirculation rate, 15 mL min. working volume, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
parameter
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 0.03–0.05 L/min recirculation rate, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 15 mL min. working volume
parameter
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 15 mL min. working volume, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig), 0.03–0.05 L/min recirculation rate
parameter
15 mL min. working volume, 0.03–0.05 L/min recirculation rate, 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C, 2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-19-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)