XX42PMINI
Pellicon®-Minikassettenhalter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
316L stainless steel
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
4-50 °C temperature
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Breite
11.4 cm (4.5 in.)
Tiefe
14 cm (5.5 in.)
Gewicht
5 kg (11 lb)
Fitting
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (Feed/retentate/permeate)
Allgemeine Beschreibung
Mit dem Pellicon® Minihalter können eine bis drei Pellicon® 2 Minikassetten parallel oder Pellicon® 3 Kassetten verwendet werden. Dieser hygienische Halter wird mit einem kleinen Drehmomentschlüssel festgezogen, um die Kassetten zwischen der Verteilerplatte, die die Flüssigkeit in die Kassette hinein und aus der Kassette heraus transportiert, und der Endplatte, die die Kassetten zusammenhält, zusammenzudrücken.
Der Minihalter ist für die Prozessentwicklung und die pharmazeutische Herstellung in kleinem Maßstab konzipiert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Artikel
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.