Merck
PX0520
Supelco
Phenolphthalein
pH indicator, ACS, GR ACS
Synonym(e):
Feen-A-Mint Gum
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171502
EG-Index-Nummer:
201-004-7
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Phenolphthalein, Meets ACS Specifications GR ACS
Dampfdruck
<0.00001 Pa ( 50 °C)
visual transition interval
8.2-9.8, colorless to red-violet
mp (Schmelzpunkt)
263.7 °C
Löslichkeit
3.36 mg/L
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
InChIKey
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Meets ACS Specifications GR ACS
Hinweis zur Analyse
Clarity of alcohol solution (10 g/l ethanol): Clear to not more than a faint trace of turbidity
Transition range (according to ACS): passes test / pH 8.2 - pH 9.8 colorless-red-violet
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)