Direkt zum Inhalt
1.06161
Murexid
metal indicator, ACS
Synonym(e):
Murexid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H8N6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.19
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
221-266-6
NACRES:
NB.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Murexid, (ammonium purpurate) metal indicator ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
solid
loss
≤2.0% loss on drying, 105°C
pH
5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
solubility
1 g/L
bulk density
330 kg/m3
Amax
520-524 nm in water
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H4].N1C(=O)NC(=O)[C-](C1=O)N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
InChI
1S/C8H4N5O6.H3N/c14-3-1(4(15)11-7(18)10-3)9-2-5(16)12-8(19)13-6(2)17;/h(H2,10,11,14,15,18)(H2,12,13,16,17,19);1H3/q-1;/p+1
InChI key
PCCZWUCAYILEMX-UHFFFAOYSA-O
Analysis Note
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Absorptionsmaximum (Wasser): 520–524 nm
Spez. Extinktion A 1 %/1 cm (λmax; 0,01 g/L; Wasser): ≥ 300
Sulfatasche (800 °C): ≤ 1,0 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 2,0 %
Eignung als Indikator (für die Metalltitration): entspricht
Other Notes
Ersetzt: MX1665-3; MX1665
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Murexid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)