Merck
PSHT010R5
Millipore
Millicell® 24-Well-Platte
pore size 0.4 μm, polycarbonate membrane, sterile
Synonym(e):
24-Well-Platte
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
flat wells
polycarbonate membrane
polystyrene
Qualitätsniveau
Beschreibung
Polycarbonate cell culture insert with pore size of 0.4 µm used in a 24-well pate for cell attachment, cell culture, cell differentiation, drug transport & permeability.
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Hersteller/Markenname
Millicell®
Parameter
50 °C max. temp.
Methode(n)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Höhe
26.2 mm
Länge
128 mm
Breite
84.8 mm
Filterdurchm.
9.5 mm
Filtrationsfläche
0.7 cm2
Plattengröße
24 wells
Arbeitsvolumen
400 μL
Matrix
Isopore
Porengröße
0.4 μm pore size
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millicell-24-Zellkultureinsatzplatten eignen sich ideal für Zellanhaftung, Zellkultur, Zelldifferenzierung, Arzneimitteltransport und Permeabilität. 
Anwendung
Millicell-24-Zellkultureinsatzplatten, Polycarbonat, 0,4 μm wurden verwendet, um menschliche monozytische Leukämiezellen und menschliche Kolorektaladenokarzinomzellen zur Differenzierung anzuzüchten.[1] Es wurde außerdem verwendet, um den Arzneimitteltransport in Caco-2-Monolayern zu untersuchen.[2][3]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Sie verfügen über eine apikale Stütze und einen basolateralen Zugang für einfacheres Pipettieren
  • Sie haben Füße, die eine direkte Berührung mit der Arbeitsoberfläche verhindern, wenn die Platte aus der Anzuchtwanne genommen wird, um eine Kontamination des Monolayers zu verhindern
  • Die tränenförmige Form der Auffang-Wells verhindert das Auftreten von Luftblasen 
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Ja
Rechtliche Hinweise
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zsolt Sáfár et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 107(11), 2742-2747 (2018-07-29)
Breast cancer resistance protein (BCRP) is a point of interest in drug-drug interaction safety testing. Therefore, a consensus probe that can be applied as victim in multiple experimental settings is of great benefit. Identification of candidates has been driven by
Daniel Wai-Hung Ho et al.
Nature communications, 12(1), 3684-3684 (2021-06-19)
Interaction between tumor cells and immune cells in the tumor microenvironment is important in cancer development. Immune cells interact with the tumor cells to shape this process. Here, we use single-cell RNA sequencing analysis to delineate the immune landscape and
Ivan Luzardo-Ocampo et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 146, 111835-111835 (2020-11-02)
Bioactive compounds from food products made from natural ingredients such as corn and common bean could target the NLRP3 inflammasome, protein scaffolds with a key role in the moderation of intestinal inflammation. This research aimed to evaluate the anti-inflammatory effect
Protokolle
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.