Merck
PTHT24H48
Millipore
Millicell® Zelle Zellkultureinsätze
pore size 0.4 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonym(e):
cell culture inserts, membrane insert, plate inserts
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.13
Materialien
polystyrene housing
translucent PET membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
100x106 pores/cm2
Verpackung
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parameter
max. temp. at 37 °C
Methode(n)
cell attachment: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Höhe
15.5 mm
Durchmesser
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
Einsatzarbeitsvolumen
0.2 mL
Membrandicke
9-16 μm
Größe
24 wells
Oberflächenbereich
0.3 cm2
Farbe
translucent membrane
Porengröße
0.4 μm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Millicell® hängende Zellkultureinsätze mit Polyethylenterephthalat-Membran (PET-Membran) eignen sich ideal für das Wachstum und die Differenzierung von verschiedenen Zelltypen. Dieser einzeln steril verpackte Einsatz weist eine Membranporengröße von 0,4 μm auf und passt in die meisten 24-Well-Gewebekulturplatten aus Kunststoff.
In Gewebekulturplatten aus Kunststoff können Zellen Medien nur von ihren apikalen Seiten erreichen, aber in Millicell® Gewebekultureinsätzen können Zellen Medien sowohl von ihren apikalen als auch basolateralen Seiten erreichen. Dadurch imitieren Zellwachstum, -struktur und -funktion die In-vivo-Vorgänge genauer.
Das geflanschte Design des Einsatzes hängt ihn in dem Well der Kulturplatte auf und ermöglicht dadurch das Erreichen beider Seiten der Zellmonoschicht. Abstände zwischen den drei herausstehenden Armen ermöglichen das Pipettieren zwischen der Außenseite des Einsatzes und dem Well der Kulturplatte.
Ersatz für MCHT24H48.
Anwendung
  • Zellproliferation
  • Zelloberflächenrezeptoren
  • Co-Kultur
  • Epithelzellwachstum
  • Feeder-Schichten
  • Fluoreszenz-Nachweis/Immunhistochemie
  • In-vitro-Toxikologie
  • Mikrobienanhaftung
  • Polarisierte Proteinsekretionen
  • Polarisierte Aufnahme
  • Transport/Permeabilität
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
How to set up barrier formation and permeability assays using cell culture inserts and TEER measurements.
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Protokolle
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
Verwandter Inhalt
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.