PICM0RG50
Millicell® stehende Zellkultureinsätze
pore size 0.4 μm, diam. 30 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, H 5 mm, size 6 wells, sterile
Synonym(e):
Millicell Cell Culture Insert, 30 mm, hydrophilic PTFE, 0.4 µm, Millicell-CM, cell culture inserts, organotypic inserts, plate inserts
Größe auswählen
€ 562,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 562,00
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene housing
transparent PTFE membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
ethylene oxide treated
sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millicell®
Verpackung
pkg of Individually blister packaged
Parameter
50 °C max. temp.
Methode(n)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
Höhe
5 mm
Durchmesser
30 mm
Größe
6 wells
Oberflächenbereich
4.2 cm2
Farbe
transparent membrane, when wetted
Matrix
Biopore™
Porengröße
0.4 μm
Bindungsart
low binding surface
Nachweisverfahren
fluorometric
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Zelladhäsion, 3D-Zellkultur, Zellwachstum, Zelldifferenzierung, Immunzytochemie
- Die Biopore-Membran (hydrophiles PTFE) ist ideal für Anwendungen mit geringer Proteinbindung, Lebendzellbetrachtung und Immunfluoreszenz.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Für hohe Zellviabilität und umfassende Studien der dreidimensionalen Explantatstruktur
- Dank der geringeren Höhe passen sie in eine Standard-Petrischale.
- Die Biopore-Membran (PTFE) gewährleistet eine hohe Lebensfähigkeit — bis zu 40 Tage lang — und einen ausgezeichneten Sauerstofftransport zwischen den Membranen.
- Die Membran ist optisch klar und für die langfristige Erhaltung organotypischer Explantate optimiert.
Angaben zur Herstellung
- Add assay solution or media to the receiver well: 2 mL for 6 well format orequivalent dimensions.
- With forceps, place the insert into the receiver well at a 30°-45° angle togradually wet it out from the basolateral side.
- Once edges start to wet out, gently lower the insert until it is fully seatedinto the well.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Verwandter Inhalt
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.