Merck
PTEP24H48
Millipore
Millicell® Zelle Zellkultureinsätze
pore size 8.0 μm, translucent PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Synonym(e):
cell culture inserts, plate inserts
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polystyrene housing
translucent PET membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
γ-irradiated
sterile
Leistungsmerkmale
0.2x106 pores/cm2
Verpackung
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parameter
37 °C max. temp.
Methode(n)
cell migration: suitable
Höhe
15.5 mm
Durchmesser
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
Einsatzarbeitsvolumen
0.2 mL
Größe
24 wells
Oberflächenbereich
0.3 cm2
Farbe
translucent membrane
Porengröße
8.0 μm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Millicell® hängende Zellkultureinsätze mit Polyethylenterephthalat-Membran (PET-Membran) eignen sich ideal für das Wachstum und die Differenzierung von verschiedenen Zelltypen. Dieser einzeln steril verpackte Einsatz weist eine Membranporengröße von 8,0 μm auf und passt in die meisten 24-Well-Gewebekulturplatten aus Kunststoff.
In Gewebekulturplatten aus Kunststoff können Zellen Medien nur von ihren apikalen Seiten erreichen, aber in Millicell® Gewebekultureinsätzen können Zellen Medien sowohl von ihren apikalen als auch basolateralen Seiten erreichen. Dadurch imitieren Zellwachstum, -struktur und -funktion die In-vivo-Vorgänge genauer.
Das geflanschte Design des Einsatzes hängt ihn in dem Well der Kulturplatte auf und ermöglicht dadurch das Erreichen beider Seiten der Zellmonoschicht. Abstände zwischen den drei herausstehenden Armen ermöglichen das Pipettieren zwischen der Außenseite des Einsatzes und dem Well der Kulturplatte.
Ersatz für MCEP24H48.
Anwendung
  • Angiogenese
  • Chemotaxis
  • Migration/Invasion
  • Feeder-Schichten
  • Fluoreszenz-Nachweis/Immunhistochemie
  • Tumorzellmetastase und -invasion
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
How to set up cell migration assays using cell culture inserts.
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.
Protokolle
Learn how to perform cell migration assays in vitro using Millicell® hanging cell culture inserts and the suspension T-cell lines Jurkat and primary CD4+ cells. Monitor migration by flow cytometry and EZ-MTT assays.
Verwandter Inhalt
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.