Wichtige Dokumente
PHCC360500
Millipore
Scepter 3.0 Zellzählersensoren
60 μm sensors designed to count particles between 6 μm & 36 μm
Synonym(e):
Automated Cell counter tips
Größe auswählen
500 /PK
€ 1.560,00
€ 1.560,00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 /PK
€ 1.560,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41131501
NACRES:
NC.57
€ 1.560,00
Voraussichtliches Versanddatum20. Mai 2025
Leistungsmerkmale
50 μL (sample volumn)
Verpackung
pkg of 500 ea
Hersteller/Markenname
Scepter
Parameter
10000 particles/mL particle concentration (500000 particles/mL)
Methode(n)
cell counting: suitable
Partikelgröße
6-36 μm
Kompatibilität
Scepter for use with cells sized 8.0–25.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der tragbare automatische Zellzähler Scepter 3.0 bietet eine schnelle und praktische Methode für die Zählung von Zellen und Teilchen, und ist sowohl mit dem 40-µm- als auch mit dem 60-µm-Sensor kompatibel. Das System funktioniert nach dem Coulter-Prinzip in einem miniaturisierten Pipettenformat und beschleunigt die Zellzählung von den herkömmlichen 10 Minuten auf weniger als 30 Sekunden. Der Anwender stellt eine Verdünnung der Zellkultur von Interesse her und nutzt den Scepter Zellzähler zum Aspirieren einer Probe dieser Verdünnung in den Scepter Sensor.
Der Bildschirm des Scepter 3.0 Zellzählers zeigt:
  • Zellkonzentration
  • Durchschnittliche Zellgröße
  • Durchschnittliches Zellvolumen
  • Histogramm der Größen- oder Volumenverteilung
Dieses System ist nur für Forschungszwecke vorgesehen und wurde mit Zelltypen geprüft, die den heutzutage genutzten entsprechen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Der Scepter 3.0 Sensor enthält eine mikrogefertigte Zellerkennungszone, die eine Unterscheidung nach Zellgröße und Zellvolumen bei Auflösungen unter dem Mikro- und Picoliterbereich ermöglicht.
In Verbindung mit präzisen Liquid-Handling-Kanälen und ­Elektronik werden mit dem Scepter Sensor statistische Daten zur Zellpopulation präzise und zuverlässig erfasst.
Sonstige Hinweise
Nicht mit Scepter 2.0 Produkten kompatibel.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Verwandter Inhalt
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.