Fortfahren mit
MDH-2N1
Millicell® Einmal-Hämacytometer
Neubauer Improved ruling pattern, 2 chambers/slide, 10 µL loading volume, individually wrapped
Millicell® Disposable Hemocytometer
Synonym(e):
Zellkultur
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 195,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.56
UNSPSC Code:
41161502
Material:
clear plastic (optical)
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 50 (individually wrapped)
Wells:
2
€ 195,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear plastic (optical)
sterility
non-sterile
feature
pyrogen free
packaging
pack of 50 (individually wrapped)
parameter
10 μL sample volume
technique(s)
cell counting: suitable
W × L × H
25 mm × 75 mm × 1.6 mm
chamber depth
0.1 mm
size
2 wells
wells
2
General description
Das Millicell® Einweg-Hämocytometer aus Kunststoff wird für die manuelle Zellzählung eingesetzt. Es besteht aus zwei geschlossenen Kammern mit strukturierter Oberfläche und zwei Öffnungen für die Probeninjektion. Die Zellzählung entspricht der Zellzählung mit der Zählkammer Neubauer Improved.
Die Zählkammer Neubauer Improved besteht aus 9 großen Quadraten mit je 1 x 1 mm. Jedes Quadrat verfügt über ein Gesamtvolumen von 0, 1 mm3. Die Zellen sind auf 3 x 3 große Quadrate verteilt, jeweils mit 1 mm Kantenlänge und einer Oberfläche von 1 mm2.
Mit dem Millicell® Einweg-Hämozytometer wird 10 µl Probe (gefärbt oder ungefärbt) in die gewünschte Kammer injiziert.
Application
Zellzählung, Zellkultur, Hämacytometer
Features and Benefits
  • Optischer Kunststoff in Quarzqualität
  • Keine Deckgläschen
  • Kein Auswaschen
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MDH-4N1Z359629PITP01250
material
clear plastic (optical)
material
black plastic frame, clear plastic viewing port (optical)
material
colorless , glass
material
polystyrene housing, translucent polycarbonate membrane
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
γ-irradiated, sterile
wells
2
wells
4
wells
2
wells
-
packaging
pack of 50 (individually wrapped)
packaging
pack of 50 (individually wrapped)
packaging
-
packaging
pack of 50 (individually blister packaged)
parameter
10 μL sample volume
parameter
10 μL sample volume
parameter
-
parameter
50 °C max. temp.
size
2 wells
size
4 wells
size
-
size
24 wells
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millicell® Einmal-Hämacytometer
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is it sterile? 
    1 answer
    1. As listed in the 'PROPERTIES' section, this product is non-sterile.
      Helpful?
  2. What is the ruling pattern used for the Product ?
    1 answer
    1. A complete description around the product and its ruling pattern can be found in the "User Guide - MDH-2N1" on the product detail webpage in the Documents section.: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/144/042/mdh-2n1-ms.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review