Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 /pk | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 830,00 |
Über diesen Artikel
€ 830,00
feature
50 μL (sample volumn)
packaging
pkg of 250 ea
manufacturer/tradename
Scepter
parameter
10000 particles/mL particle concentration (500000 particles/mL)
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
6-36 μm
compatibility
Scepter, for use with cells sized 8.0–25.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Der Bildschirm des Scepter 3.0 Zellzählers zeigt:
- Zellkonzentration
- Durchschnittliche Zellgröße
- Durchschnittliches Zellvolumen
- Histogramm der Größen- oder Volumenverteilung
Dieses System ist nur für Forschungszwecke vorgesehen und wurde mit Zelltypen geprüft, die den heutzutage genutzten entsprechen.
Features and Benefits
In Verbindung mit präzisen Liquid-Handling-Kanälen und Elektronik werden mit dem Scepter Sensor statistische Daten zur Zellpopulation präzise und zuverlässig erfasst.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| compatibility Scepter, for use with cells sized 8.0–25.0 μm | compatibility Scepter for use with cells sized 8.0–25.0 μm | compatibility Scepter for use with cells sized 8.0–25.0 μm | compatibility Scepter for use with cells sized 5.0–15.0 μm |
| packaging pkg of 250 ea | packaging pkg of 500 ea | packaging pkg of 50 ea | packaging pkg of 50 ea |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| manufacturer/tradename Scepter | manufacturer/tradename Scepter | manufacturer/tradename Scepter | manufacturer/tradename Scepter |
| technique(s) cell counting: suitable | technique(s) cell counting: suitable | technique(s) cell counting: suitable | technique(s) cell counting: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scepter 3.0 Zellzählersensoren